Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 11370912
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
480 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
96 Ansätze
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11370912 480 Aufreinigungen 1 Stück
12013729 96 Aufreinigungen 96 Ansätze
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11370912 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4413022
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
  • DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
  • DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
  • Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
  • Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
  • Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
  • MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
  • Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
  • Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
  • Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
  • Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
Schnelle Aufreinigung hochwertiger genomischer DNA
MagMAX™ DNA Multi-Proben-96-Well-Kits wurden für die schnelle Aufreinigung hochwertiger genomischer DNA aus diversen Probentypen entwickelt, darunter auch Blut und Blutkarten, Gewebe, Mäuseschwänze, bukkale Tupfer, Buffy-Coats und Kulturzellen. Diese Aufreinigungs-Kits bedienen sich der auf magnetischen Beads basierenden MagMAX™ Isolationstechnologie für Nukleinsäuren, um hohe Erträge aufgereinigter DNA herzustellen, die frei von Hemmstoffen ist, welche sich auf Downstream-Reaktionen wie Genotypisierungs-Assays, CE- und Sequenzierung der neuesten Generation sowie Schmelzanalysen bei hoher Auflösung auswirken können. Die Kits für 96 bzw. 5 × 96 Präparate sind für einen höheren Durchsatz und automatisierte Formatverarbeitung ausgelegt.
Die Anforderungen an DNA-Ausbeute und -Reinheit haben sich mit der Entwicklung neuer Analysemethoden und -technologien wie der Hochdurchsatz-Genotypisierung und Plattformen mit DNA-Sequenzierung der nächsten Generation immer weiter erhöht. Die MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kits erfüllen diese Herausforderung durch die Erzeugung hochreiner DNA, die frei von Nukleasen, Proteinen und anderen Inhibitoren nachgelagerter enzymatischer Reaktionen ist.
Wie in Tabelle 1 dargestellt kann mit den MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kits aus einer Vielzahl von Materialien DNA mit hoher Ausbeute und Reinheit gewonnen werden. Im Gegensatz dazu erfordern Filtermembran–basierte Verfahren oft unterschiedliche Kit-Konfigurationen je nach Zufuhrmaterial. Das MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kit (Röhrchenformat, manuelle Verarbeitung) kann für Anwendungsbereiche wünschenswert sein, in denen maximaler Ertrag erforderlich ist, bei kleinen Durchlaufgrößen oder zu DNA-Archivierungszwecken, denn es fasst auch eine größere Probenzufuhr. Die für die meisten Routineanwendungen geeigneten DNA-Erträge können mit den MagMAX™ 96 DNA-Multi-Proben-Kits (96 Well-Plattenformat, kompatibel mit der automatisierten Handhabung) (Tabelle 1) erzielt werden.
Das MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kit liefert auch hohe DNA-Ausbeute aus lipid- oder glykogenreichen Proben, wie Hirn- bzw. Lebergewebe. Abbildung 1 zeigt, dass mit dem MagMAX™ DNA Multi-ProbenKit mehr als doppelt so viel DNA aus Gewebe aufgereinigt wurde wie mit der Filtermembran–basierten Methode eines großen Wettbewerbers’
Die meisten enzymatischen molekularen Anwendungen neigen zur Hemmung durch Analyten, die aus der Probenmatrix (z. B. Häm, Heparin, Salze, Protein) oder der Reinigungsmethode selbst (Phenol, Salze, Alkohol) übertragen werden. Abbildung 2 zeigt die Wirkung der DNA-Reinheit auf empfindliche molekulare Anwendungen wie die quantitative PCR (qPCR). Die DNA wurde mit dem MagMAX-™-DNA Multi-Proben-Kit oder einem Filtermembran–basierten Kit eines Wettbewerbers aus Blut extrahiert und einer Echtzeit-PCR-Analyse unterzogen.’ Die Ct-Werte des Zyklusschwellenwerts mit DNA, die mithilfe des MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kits aufgereinigt wurde, waren niedriger als die mit DNA, die mit dem Filtermembran–Kit aufgereinigt wurde. Das weist darauf hin, dass das MagMAX™-Kit DNA mit höherer Reinheit liefert.
Die MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kits bieten aufgereinigte DNA, die sich für zahlreiche Anwendungsabläufe von Applied Biosystems eignet (Abbildung 3), einschließlich SNP-Genotypisierung und DNA-Sequenzierungsanalyse (siehe Abbildung 4). In dem MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kit Produktbulletin finden Sie eine vollständige Leistungsbeschreibung der mit den MagMAX™ DNA Multi-Proben-Kits aufgereinigten DNA für TaqMan® SNP-Genotypisierungs-Assays und für die DNA-Sequenzanalyse mit BigDye® Chemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• DNA-Bindungs-Beads, 10 mg⁄ml, 1 × 8,5 ml bei 2 bis 8 °C lagern
• DNA-Elutionspuffer 1, 1 x 72 ml bei RT lagern
• DNA-Elutionspuffer 2, 1 x 72 ml bei RT lagern
• Elutionsplatte, 96 Wells, 3 Platten – bei RT lagern
•Waschlösung 1 Konzentrat, 1 x 75 ml für BN 4413021 – bei RT lagern
• Waschlösung 2 Konzentrat, 1 x 250 ml bei RT lagern
• Mehrproben-DNA-Lysepuffer, 1 x 250 ml bei RT lagern
• MicroAmp™ durchsichtige Klebefolie, 5 x 4 Folien – bei RT lagern
• nukleasefreies Wasser, 2 x 50 ml bei RT lagern
• PK-Puffer, 1 x 50 ml bei RT lagern
• Verarbeitungsplatte, 96 Wells, 5 Platten – bei RT lagern
• Proteinase K, 1 x 4,3 ml – bei -15 bis -25 °C lagern
• Ribonuklease A (RNase A), 1 x 2,7 ml – bei -15 bis -25 °C lagern
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Blut, Bukkalproben, Zellen, Gewebe
Endprodukttyp Genomische DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), PCR, Sequenzierung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell), automatisierte Protokolle
Anzahl Reaktionen 480 Aufreinigungen
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA-Multi-Proben-Kit
Menge 5 x 96 Aufreinigungen
Ziel Genomische DNA