Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
- DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
- DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
- Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
- Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
- Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
- Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
- MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
- Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
- PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
- Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
- Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
- Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
- MagMAX DNA Multi-Proben-96-Well Kits wurden für diverse Probentypen entwickelt, darunter auch Blut und Blutkarten, Gewebe, Mäuseschwänze, bukkale Tupfer, Buffy-Coats und Kulturzellen. Diese Aufreinigungs-Kits bedienen sich der auf magnetischen Beads basierenden MagMAX Isolationstechnologie für Nukleinsäuren, um hohe Erträge aufgereinigter DNA herzustellen, die frei von Hemmstoffen ist, welche sich auf Downstream-Reaktionen wie Genotypisierungs-Assays, CE- und Sequenzierung der neuesten Generation sowie Schmelzanalysen bei hoher Auflösung auswirken können. Die Kits für 96 bzw. 5 × 96 Präparate sind für einen höheren Durchsatz und automatisierte Formatverarbeitung ausgelegt
- Die Anforderungen an DNA-Ausbeute und -Reinheit haben sich mit der Entwicklung neuer Analysemethoden und -technologien wie der Hochdurchsatz-Genotypisierung und Plattformen mit DNA-Sequenzierung der nächsten Generation immer weiter erhöht. Die MagMAX DNA Multi-Proben-Kits erfüllen diese Herausforderung durch die Erzeugung hochreiner DNA, die frei von Nukleasen, Proteinen und anderen Inhibitoren nachgelagerter enzymatischer Reaktionen ist
- DNA mit hoher Ausbeute und Reinheit kann mit den MagMAX DNA Multi-Proben-Kits aus einer Vielzahl von Materialien gewonnen werden. Im Gegensatz dazu erfordern Filtermembran–basierte Verfahren oft unterschiedliche Kit-Konfigurationen je nach Zufuhrmaterial. Das MagMAX DNA Multi-Proben-Kit (Röhrchenformat, manuelle Verarbeitung) kann für Anwendungsbereiche wünschenswert sein, in denen maximaler Ertrag erforderlich ist, bei kleinen Durchlaufgrößen oder zu DNA-Archivierungszwecken, denn es fasst auch größere Probenzufuhren. Die für die meisten Routineanwendungen geeigneten DNA-Erträge können mit den MagMAX-96 DNA-Multi-Proben-Kits (96 Well-Mikrotiterplatten-Format, kompatibel mit automatisierter Handhabung) erzielt werden.
- Das MagMAX DNA Multi-Proben-Kit liefert auch hohe DNA-Ausbeute aus lipid- oder glykogenreichen Proben wie z. B. Hirn- oder Lebergewebe.
- Die meisten enzymatischen molekularen Anwendungen neigen zur Hemmung durch Analyten, die aus der Probenmatrix (z. B. Häm, Heparin, Salze, Protein) oder der Reinigungsmethode selbst (Phenol, Salze, Alkohol) übertragen werden. Die Ct-Werte des Zyklusschwellenwerts mit DNA, die mithilfe des MagMAX DNA Multi-Proben-Kits aufgereinigt wurde, waren niedriger als die mit DNA, die mit dem Filtermembran-Kit aufgereinigt wurde. Das weist darauf hin, dass das MagMAX-Kit eine DNA mit höherer Reinheit liefert
- Die MagMAX DNA Multi-Proben-Kits bieten aufgereinigte DNA, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsabläufen von Applied Biosystems eignet, einschließlich SNP-Genotypisierung und DNA-Sequenzierungsanalyse
Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe & Zellen, gDNA aus Blut (kleiner Maßstab, < 100 μl), gDNA aus bukkalen Zellen, gDNA aus forensischen Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • DNA-Bindungs-Beads, 10 mg⁄ml, 1 × 1,8 ml bei 2 bis 8 °C lagern • DNA-Elutionspuffer 1, 1 x 15 ml bei RT lagern • DNA-Elutionspuffer 2, 1 x 15 ml bei RT lagern • Elutionsplatte, 96 Wells, 2 Platten – bei RT lagern •Waschlösung 1 Konzentrat, 1 x 15 ml – bei RT lagern • Waschlösung 2 Konzentrat, 1 x 50 ml bei RT lagern • Mehrproben-DNA-Lysepuffer, 1 x 55 ml bei RT lagern • MicroAmp™ durchsichtige Klebefolie, 1 x 4 Folien – bei RT lagern • nukleasefreies Wasser, 1 x 50 ml bei RT lagern • PK-Puffer, 1 x 11 ml bei RT lagern • Verarbeitungsplatte, 96 Wells, 1 Platte – bei RT lagern • Proteinase K, 1 x 850 µl – bei -15 bis -25 °C lagern • Ribonuklease A (RNase A), 1 x 530 µl – bei -15 bis -25 °C lagern |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Blut, Bukkalproben, Zellen, Gewebe |
| Endprodukttyp | Genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genotypisierung, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), PCR, Sequenzierung |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Kompatibel mit hohem Durchsatz, nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell), automatisierte Protokolle |
| Anzahl Reaktionen | 96 Aufreinigungen |
| Produktlinie | MagMAX |
| Produkttyp | DNA-Multi-Proben-Kit |
| Mehr anzeigen |