Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 10378989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10378989 50 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10378989 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4413020
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • DNA-Bindungsbeads, 10 mg/ml, 1x 1,8 ml (identisch für beide Kits)
  • DNA-Elutionspuffer 1, 1 x 15 ml (identisch für beide Kits)
  • DNA-Elutionspuffer 2, 1 x 15 ml (identisch für beide Kits)
  • Waschlösung 1 Konzentrat, 1 x 16,4 ml
  • Waschlösung 2, Konzentrat, 1 x 50 ml (identisch für beide Kits)
  • Mehrproben-DNA-Lysepuffer, 1 x 55 ml (identisch für beide Kits)
  • Nuklease-freies Wasser, 1 x 50 ml (identisch für beide Kits)
  • PK Buffer, 1 x 11 ml (identisch für beide Kits) Verarbeitungsröhrchen, 50 Röhrchen, Proteinase K, 1 x 900 μl, Ribonuklease A (RNase A), 1 x 290 μl
Schnelle Aufreinigung hochwertiger genomischer DNA
  • Die MagMAX DNA Multi-Sample-Kits wurden für diverse Probentypen entwickelt, darunter auch Blut und Blutkarten, Gewebe, Mäuseschwänze, Wangenabstriche, Buffy-Coats und Kulturzellen. Diese Aufreinigungs-Kits bedienen sich der auf magnetischen Beads basierenden MagMAX Isolationstechnologie für Nukleinsäuren, um hohe Erträge aufgereinigter DNA herzustellen, die frei von Hemmstoffen ist, welche sich auf Downstream-Reaktionen wie Genotypisierungs-Assays, CE- und Sequenzierung der neuesten Generation sowie Schmelzanalysen bei hoher Auflösung auswirken können. Das 50 Präparate-Kit wurde für die manuelle Verarbeitung von Mikrozentrifugen-Röhrchen entwickelt
  • Die Anforderungen an DNA-Ausbeute und -Reinheit haben sich mit der Entwicklung neuer Analysemethoden und -technologien wie der Hochdurchsatz-Genotypisierung und Plattformen mit DNA-Sequenzierung der nächsten Generation immer weiter erhöht. Die MagMAX DNA Multi-Sample-Kits erfüllen diese Herausforderung durch die Erzeugung hochreiner DNA, die frei von Nukleasen, Proteinen und anderen Inhibitoren nachgelagerter enzymatischer Reaktionen ist
  • DNA mit hoher Ausbeute und Reinheit kann mit den MagMAX DNA Multi-Sample-Kits aus einer Vielzahl von Materialien gewonnen werden. Im Gegensatz dazu erfordern Filtermembran–basierte Verfahren oft unterschiedliche Kit-Konfigurationen je nach Zufuhrmaterial. Das MagMAX DNA Multi-Sample Kit (Röhrchenformat, manuelle Verarbeitung) kann für Anwendungsbereiche wünschenswert sein, in denen maximaler Ertrag erforderlich ist, bei kleinen Durchlaufgrößen oder zu DNA-Archivierungszwecken, da es auch größere Probenzufuhren fasst. Die für die meisten Routineanwendungen geeigneten DNA-Erträge können mit den MagMAX-96 DNA-Multi-Sample-Kits (96 Well-Mikrotiterplatten-Format, kompatibel mit automatisierter Handhabung) erzielt werden.
  • Das MagMAX DNA Multi-Sample-Kit liefert auch hohe DNA-Ausbeute aus lipid- oder glykogenreichen Proben wie z. B. Hirn- oder Lebergewebe. Mit dem MagMAX DNA Multi-Sample-Kit wurde mehr als doppelt so viel DNA aus Gewebe aufgereinigt wie mit der Filtermembran-basierten Methode eines großen Wettbewerbers
  • Die meisten enzymatischen molekularen Anwendungen neigen zur Hemmung durch Analyten, die aus der Probenmatrix (z. B. Häm, Heparin, Salze, Protein) oder der Reinigungsmethode selbst (Phenol, Salze, Alkohol) übertragen werden. Die Wirkung der DNA-Reinheit auf empfindliche molekulare Anwendungen wie quantitative PCR (qPCR) wurde nachgewiesen. Die DNA wurde mit dem MagMAX-96–DNA Multi-Sample-Kit oder einem Filtermembran-basierten Kit eines Wettbewerbers aus Blut extrahiert und einer Echtzeit-PCR-Analyse unterzogen.' Die Ct-Werte des Zyklusschwellenwerts mit DNA, die mithilfe des MagMAX DNA Multi-Sample-Kits aufgereinigt wurde, waren niedriger als die mit DNA, die mit dem Filtermembran-Kit aufgereinigt wurde. Das weist darauf hin, dass das MagMAX Kit eine DNA mit höherer Reinheit liefert
  • Die MagMAX DNA Multi-Sample-Kits bieten aufgereinigte DNA, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsabläufen von Applied Biosystems eignet, einschließlich SNP-Genotypisierung und DNA-Sequenzierungsanalyse
DNA- & RNA-Aufreinigung & -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe & Zellen, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl bis 1 ml), gDNA aus Mundschleimhautzellen, gDNA aus forensischen Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• DNA-Bindungsbeads, 10 mg⁄ml, 1 × 1,8 ml (identisch für beide Kits) Bei 2 bis 8 °C lagern
• DNA-Elutionspuffer 1, 1 x 15 ml (identisch für beide Kits) Bei Raumtemperatur lagern
• DNA-Elutionspuffer 2, 1 x 15 ml (identisch für beide Kits) Bei Raumtemperatur lagern
• Waschlösung 1-Konzentrat, 1 x 16,4 ml - Bei Raumtemperatur lagern
• Waschlösung 2-Konzentrat, 1 x 50 ml (identisch für beide Kits) Bei Raumtemperatur lagern
• Mehrproben-DNA-Lysepuffer, 1 x 55 ml (identisch für beide Kits) Bei Raumtemperatur lagern
• Nuklease-freies Wasser, 1 x 50 ml (identisch für beide Kits) Bei Raumtemperatur lagern
• PK-Puffer, 1 x 11 ml (identisch für beide Kits) Bei Raumtemperatur lagern
• Verarbeitungsröhrchen, 50 Röhrchen - Bei Raumtemperatur lagern
• Proteinase K, 1 x 900 µl - Bei -15 bis -25 °C lagern
• Ribonuklease A (RNase A), 1 x 290 µl - Bei -15 bis -25 °C lagern
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Blut, Bukkalproben, Zellen, Gewebe
Endprodukttyp Genomische DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), PCR, Sequenzierung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA-Multi-Proben-Kit
Menge 50 Aufreinigungen
Ziel Genomische DNA