Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Lysis/Binding Solution Concentrate
Artikelnummer. 10311425
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10311425
Marke: Invitrogen™ AM8500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bestandteile des MagMAX Isolationskits
Invitrogen MagMAX Lyse-/Bindungslösung (konzentriert) ist ein Bestandteil aller MagMAX Isolationskits, der auch separat erworben werden kann. Lieferumfang: eine 100 ml-Flasche.
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für Tiergesundheit, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Lysepuffer, Bindungspuffer
Inhalt und Lagerung MagMAX™ Lyse-⁄Bindungskonzentrat bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie Ambion, MagMAX
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur