Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, compatible with PAXgene™ Blood RNA Tubes
Artikelnummer. 11340922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
96 Aufreinigungen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11340922
Marke: Invitrogen™ 4451894
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Kitkomponenten Box 1: 1 PAXgene™ Resuspensionslösung, 18 ml; Waschlösung 1-Konzentrat, 16 ml (vor Verwendung von Waschlösung 1 Konzentrat das richtige Volumen Isopropanol (vom Kunden bereitgestellt) wie auf der Flasche angegeben hinzufügen); Waschlösung 2 Konzentrat, 2 x 30 ml (vor Verwendung von Waschlösung 2 Konzentrat das richtige Volumen Ethanol (vom Kunden bereitgestellt) wie auf der Flasche angegeben hinzufügen); RNA-IPG-Puffer 10 ml; Elutionspuffer 10 ml; Verarbeitungsplatte (96 Well) 1 Platte; 2,0 ml-Röhrchen, 100 St., RNA-Bindungsbeads, 2 ml. Box 2: 2 PAXgeneR Proteinase, 0,6 ml; 10x TURBO™ DNase-Puffer, 1 ml; TURBO™ DNase, 1 ml
Benötigt
Gekühlte Zentrifuge (4 °C) mit Ausschwingrotor, Kapazität von 5.000 x g; Adapter für konische 50 ml-Röhrchen; konische 50 ml-Röhrchen; Tisch-Mikrozentrifuge oder Pikozentrifuge (für Anwender des Röhrchenformats); Blutröhrchen; Magnetständer
Magnet-Bead-Technologie für die Gesamt-RNA-Aufreinigung
Das MagMAX RNA-Isolierungskits für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen reinigt die Gesamt-RNA (einschließlich miRNA) aus PAXgene™ Blood RNA-Röhrchen mit bewährter magnetpulverbasierter Technologie. Ein TURBO DNASE™ Schritt eliminiert effizient kontaminierende gDNA und gewährleistet so die höchstmögliche Reinheit der RNA, die für die RT-PCR- und Microarray-Analyse in Echtzeit geeignet ist.
Maximierung der Gesamt-RNA-Ausbeute aus Vollblutproben
Das MagMAX RNA-Isolationskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen nutzt bewährte magnetpulverbasierte Technologie, um die maximale Ausbeute der Gesamt-RNA aus PAXgene Blood RNA-Röhrchen zu reinigen. Das MagMAX RNA-Isolierungskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen kann 3 bis 18 µg aus nur einem PAXgene Blood RNA-Röhrchen gewinnen. Ein TURBO DNase Schritt eliminiert effizient kontaminierende gDNA, die nachgeschaltete Anwendungen stören kann, und gewährleistet die höchstmögliche Reinheit der RNA. Das MagMAX RNA-Isolationskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen eignet sich hervorragend zur Reinigung von miRNA mit Gesamt-RNA aus PAXgene Blood RNA-Röhrchen, ohne dass ein separates miRNA-Protokoll verwendet werden muss. Ein Protokoll erledigt alles. Das MagMAX RNA-Isolationskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen kann auch miRNA aus PAXgene Blood RNA-Röhrchen erkennen, wie in TaqMan™ Genexpressions-Assays gezeigt. Benutzern wird dringend empfohlen, geeignete Validierungsstudien gegen ihre miRNA-Ziele durchzuführen.
Schnelle Verarbeitungszeit
Die Verarbeitungszeiten variieren je nach gewähltem Format, aber zwölf PAXgene Blood RNA-Röhrchen können mit dem MagMAX RNA-Isolationskit für stabilisierte Blutröhrchen in ca. 2 Stunden manuell verarbeitet werden.
Eine Alternative zur kompletten Aufreinigung
Für Anwender, die hauptsächlich TaqMan-basierte Echtzeit-RT-PCR-Experimente durchführen und bei denen keine RNA/cDNA archiviert werden müssen, ist das Stabilized Blood-to-CT Nukleinsäure-Vorbereitungskit für qPCR eine Alternative zum MagMAX RNA-Isolierungskit für stabilisierte Blutröhrchen. Dieses Kit ermöglicht die Durchführung von Expressionsanalysen direkt aus PAXgene Blood RNA-Röhrchen ohne konventionelle RNA-Aufreinigung.
One-Stop Shopping
Das MagMAX RNA-Isolierungskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen ist kompatibel mit Gemischen zur reversen Transkription (SuperScript™), PCR-Master-Gemischen (basierend auf sowohl TaqMan als auch SYBR) und anderen Blut-Workflow-Produkten.
  • Flexibles Reinigungsformat – Nutzen Sie Mikrofugenröhrchen, manuelle 96-Well-Mikrotiterplatten oder automatisierte Open-Format-96-Well-Mikrotiterplatten aus demselben Kit
  • Einfacher Arbeitsablauf mit magnetischen Beads—keine Spin-Säulen
  • Gesamt-RNA ohne RNase-Aktivität, kontaminierende gDNA oder RT-PCR-Inhibitoren
  • Geeignet für den Einsatz mit automatisierten Protokollen, kompatibel mit hohem Durchsatz
Flexible Aufreinigungsformate
  • Das MagMAX RNA-Isolierungskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen kann in Formaten mit niedrigem, mittlerem oder hohem Durchsatz verarbeitet werden und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Konkurrenzmethoden einen überlegenen Arbeitsablauf und eine hervorragende Handhabung
  • Für Anwender mit niedrigem Durchsatz kann das MagMAX RNA-Isolierungskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen in einzelnen 1,5 ml-Mikrofugenröhrchen verwendet werden, wobei der Bead-RNA-Komplex bis zum letzten Elutionsschritt in einem einzigen Verarbeitungsröhrchen verbleibt
  • Für Anwender mit mittlerem bis hohem Durchsatz kann das MagMAX RNA-Isolierungskit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen in einer 96-Well-Verarbeitungsmikrotiterplatte mit einem ein- oder mehrkanaligen Pipettierer ausgeführt werden, um den Aufreinigungsprozess zu beschleunigen
  • Für Anwender mit hohem Durchsatz ist das MagMAX RNA-Isolierungs-Kit für stabilisierte Blutentnahmeröhrchen mit manueller und automatisierter 96-Well-Verarbeitung kompatibel
  • Verarbeiten Sie einfach mehrere Röhrchenchargen in Serie oder parallel durch den vorgelagerten Zentrifugationsprozess bis zum praktischen Stopppunkt, bis genügend Proben auf eine 96-Well-Verarbeitungsmikrotiterplatte für die RNA-Aufreinigungsschritte geladen werden können
  • Der RNA-Aufreinigungsprozess kann entweder mit Flüssigkeitsverarbeitungsgeräten mit offenem Format, in Verbindung mit einem 96-Well-Magnetständer auf dem Deck oder mit magnetischen Beads wie dem MagMAX Express-96 Magnetpartikelprozessor (nur Deep-Well-Version) durchgeführt werden
Technische Daten:
  • Ertrag (Bereich): 3 bis 18 µg
  • Qualität (RIN): ≥ 8
  • Qualität (A260/280): 1,8–2,2
  • gDNA (w/w): < 1,56%
  • Anzahl Zyklen = 96 Präparate (Blutröhrchen)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Blut
PAXgene™ und PreAnalytiX™ sind eingetragene Marken der PreAnalytiX GmbH. Hier ist keine finanzielle Unterstützung, Billigung oder Zugehörigkeit impliziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kit-Komponenten
Box 1:
Bei Raumtemperatur lagern
• 1 PAXgene™ Resuspensionslösung, 18 ml
• Waschlösung 1-Konzentrat, 16 ml (vor Verwendung von Waschlösung 1-Konzentrat das richtige Volumen Isopropanol (vom Kunden bereitgestellt) wie auf der Flasche angegeben hinzufügen)
• Waschlösung 2-Konzentrat, 2 x 30 ml (vor Verwendung von Waschlösung 2-Konzentrat das richtige Volumen Ethanol (vom Kunden bereitgestellt) wie auf der Flasche angegeben hinzufügen)
• RNA-IPG-Puffer 10 ml
• Elutionspuffer 10 ml
• Verarbeitungsplatte (96 Well) 1 Platte
• 2,0 ml-Röhrchen, 100 St.
Bei 2 bis 8 °C lagern, nicht einfrieren
• RNA-Bindungsbeads, 2 ml
Box 2:
Bei -15 bis -25 °C lagern
• 2 PAXgeneR Proteinase, 0,6 ml
• 10x TURBO™ DNase-Puffer, 1 ml
• TURBO™ DNase, 1 ml
Isolation Technology Magnetic Bead
Aufreinigungszeit 1,7 h
Elutionsvolumen 20 to 80 μL
Probentyp Vollblut
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)
Menge 96 Aufreinigungen
Versandbedingung Box 1: Room Temperature
Box 2: Cold Gel
Ausgangsmaterialmenge 2.5 mL of blood in PAXgene™ tube
Ertrag 18µ g