Learn More
Invitrogen™ MEGAclear™-96 Transcription Clean-Up Kit
Artikelnummer. 10127304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10127304 96 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10127304 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1909
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
8 ml Bindungslösung, 20 ml Waschlösungskonzentrat, 10 ml Elutionslösung, 20 ml Nuklease-freies Wasser, 1 MEGAclear-96-Filterplatte, 1 Sammelplatte, 2 selbsthaftende Plattenversiegler
Schnelle Aufreinigung von großangelegten Transkriptionsreaktionen
Das MEGAclear-96 Kit ist speziell für die schnelle Aufreinigung großvolumiger Transkriptionsreaktionen entwickelt. Das Kit trennt die RNA von nicht eingebauten NTPs, Enzymen und Pufferkomponenten höchst effizient.
  • Aufreinigung von Transkriptionsreaktionen in einem 96-Well-Format zur Erzeugung hochwertiger RNA, die frei von nicht eingebauten NTPs, Enzymen und Pufferkomponenten ist
  • Schnelles Protokoll — Reinigung der RNA in weniger als 20 Minuten
  • Kann an Roboterplattformen angepasst werden
  • Das Protokoll ist schnell und einfach
  • Kann auch in Ihre Roboterplattform integriert oder mit manuellen Methoden verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 8 ml Bindungslösung (bei 4 °C lagern)
• 20 ml Waschlösungskonzentrat (bei 4 °C lagern)
• 10 ml Elutionslösung (bei Raumtemperatur, 4 °C oder -20 °C lagern)
• 20 ml Nuklease-freies Wasser (bei Raumtemperatur, 4 °C, oder -20 °C lagern)
• 1 MEGAclear™-96 Filterplatte (bei Raumtemperatur lagern)
• 1 Sammelplatte (bei Raumtemperatur lagern)
• 2 Klebeplatten-Versiegelungen (bei Raumtemperatur lagern)
Endprodukttyp Aufgereinigte synthetische mRNA, aufgereinigte mRNA
Format 96-Well-Platte
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungsziel mRNA, synthetische mRNA
Probentyp mRNA, synthetische mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrfach-Absaugvorrichtung, Zentrifuge
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Anzahl Reaktionen 96 Aufreinigungen
Produktlinie Ambion, MEGAclear
Produkttyp mRNA-Aufreinigungskit, Aufreinigungskit
Menge 96 Aufreinigungen
Aufreinigungszeit 30 min
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialvolumen 1 ng bis 500 µg dsRNA >200b oder SSRA >100 bp
Ertrag 100µ g
Ausgangsmaterial Synthetische mRNA, mRNA