Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ T3 Transcription Kit
Artikelnummer. 10772687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10772687 40 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10772687 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1338
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisieren Sie das 10 bis 50-fache der bei konventionellen Transkriptionsreaktionen erzeugten RNA-Menge
Neuentwicklungen im Bereich der Transkriptionsreaktionen und Ambions patentierte ertragssteigernde Technologie ermöglichen die Synthese von 10 bis 50 Mal mehr Ertrag an RNA als mit herkömmlichen Transkriptionsreaktionen. Jedes Kit der Marke Ambion enthält Reagenzien für 40 Reaktionen.
  • Exklusive, äußerst ausbeutereiche Technologie für schnelle Ergebnisse: Reaktionszeiten von 2 Stunden
  • Amplifiziert aRNA für Gen-Array-Analysen und andere Anwendungen
  • Wirtschaftliche Integration zahlreicher modifizierter Nukleotide
  • Eine typische 20 μl-MEGAscript Reaktion mit 1 μg des pTRI-Xef-1α-Kontroll-Templates ergibt über 100 μg Transkript
  • Die Vielseitigkeit des MEGAscript Kits ermöglicht die Manipulation der Reaktionen, um spezielle Reagenzien wie beispielsweise modifizierte Nukleotide, Cap-Analogons oder zusätzliche Polymerase einzubeziehen.
Zubehör:
MessageAmp™ aRNA-Amplifikationskits nutzen die MEGAscript Technologie und wurden speziell für die Amplifikation von cRNA vor der Array-Analyse entwickelt. Für die Entfernung von freien Nukleotiden, Pufferkomponenten und Enzymen aus In-vitro-Transkriptionsprodukten verwenden Sie das MEGAclear™ Kit (Herst.- Nr. AM1908) und das MEGAclear-96 Kit (Herst.-Nr. AM1909).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung T3-Enzymgemisch, 10X Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithiumchlorid-Präzipitationslösung und Gelladepuffer II werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Endprodukttyp Synthetische mRNA, mRNA
Format Kit
Probentyp mRNA, synthetische mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Anzahl Reaktionen 40 Reaktionen
Produktlinie Ambion, MEGAscript
Produkttyp T3 In-vitro-Transkriptionskit
Menge 40 Reaktionen
Promoter T3
Versandbedingung Trockeneis
Ertrag 100µ g
Ausgangsmaterial PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid