Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA Amplification Kit
Artikelnummer. 10045804
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10045804
Marke: Invitrogen™ AM1791
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Das MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA-Amplifikationskit enthält: T7 Oligo(dT)-Primer, ArrayScript™ RT, RNase-Inhibitor, 10x Erststrang-Puffer, dNTP-Gemisch, Zweitstrang-Puffer, DNA-Polymerase, RNase H, T7-Enzymgemisch, T7 10x Reaktionspuffer, Biotin-NTP-Gemisch und Kontroll-RNA (1 mg/ml HeLa Gesamt-RNA), Waschpuffer, cDNA-Bindungspuffer, aRNA-Bindungspuffer, 5x Array-Fragmentierpuffer, aRNA-Filterkassetten, aRNA-Entnahmeröhrchen, cDNA-Filterkassetten und -Röhrchen, cDNA-Elutionsröhrchen, nukleasefreies Wasser und eine detaillierte Bedienungsanleitung.
Amplifikation bereits ab einer RNA-Zugabe von 50 pg für die Array-Analyse
Das Expressionsprofiling mit Gen-Arrays ist mittlerweile die am weitesten verbreitete Methode zur Beurteilung der Genexpression in genomweiten Maßstab. Die primäre Einschränkung dieser Technologie ist der Bedarf an großen Mengen RNA für die Array-Hybridisierung. Diese Hürde wird in der Regel durch die Verwendung von T7-RNA-Polymerase–geleiteter Transkription von cDNA (gewonnen aus Gesamt-RNA-Proben) zur Amplifikation ausreichender Mengen cRNA überwunden. Diese Amplifikationsmethode ist die Grundlage des MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA Amplifikationskits.
Verbesserungen bei der Biotin-Kennzeichnung
Der IVT-Reaktionsschritt des MessageAmp II-Biotin Enhanced Kit-Verfahrens wurde für eine effektive Biotin-Kennzeichnung optimiert. Das Kit wurde für Anwenderfreundlichkeit um einen NTP-Mix mit biotinyliertem UTP erweitert. Andere Optimierungen haben Empfindlichkeit und Ausbeute erhöht, so dass nur 50 ng der Eingabe-RNA ausreicht, um nach nur einer einzigen Amplifikationsrunde genügend aRNA für die Array-Analyse zu produzieren. Diese Kits enthalten nicht genügend Reagenzien für zwei Amplifikationsrunden. Wenn Ihre Experimente zwei Amplifikationsrunden erfordern, müssen Sie zusätzlich zum MessageAmp II aRNA-Amplifikationskit das MessageAmp II-Biotin-Kit erwerben.
Zubehörprodukt
Das MessageAmp II aRNA-Amplifikationskit (Kat.-Nr. AM1751) ist verfügbar, falls zusätzliche Reagenzien für zwei aRNA-Amplifikationsrunden benötigt werden.
  • Der enthaltene NTP-Mix enthält biotinyliertes UTP
  • Enthält ausreichend Reagenzien für 20 aRNA-Amplifikationen in einer Runde
  • Nachweis von mehr Genen aufgrund des erhöhten prozentualen Anteils vorhandener Calls
  • Erhalten Sie ausreichende Mengen amplifizierter RNA aus einer einzigen Amplifikationsrunde mit nur 50 ng Eingangs-RNA
  • Biotinyliertes Nukleotid ist im optimierten NTP-Mix enthalten, wodurch die Einrichtungszeit reduziert und die Markierung maximiert wird
Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Amplifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp aRNA-Amplifikationskit
Inhalt und Lagerung Das MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA-Amplifikationskit enthält T7-Oligo(dT)-Primer, ArrayScript™ RT, RNase-Inhibitor, 10x Erstrang-Puffer, dNTP-Gemisch, Zweitstrang-Puffer, DNA-Polymerase, RNase H, T7 Enzymgemisch, T7 10x Reaktionspuffer, Biotin-NTP-Gemisch und Kontroll-RNA (1 mg⁄ml HeLa Gesamt-RNA), die alle bei –20 °C zu lagern sind. Waschpuffer, cDNA-Bindungspuffer, aRNA-Bindungspuffer, 5x Array-Fragmentationspuffer aRNA-Filterkassetten, aRNA-Entnahmeröhrchen, cDNA-Filterkassetten + Röhrchen, cDNA-Elutionsröhrchen, Nuklease-freies Wasser sowie detaillierte Bedienungsanleitung bei Raumtemperatur lagern.
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Markierungsmethode Direkte Markierung
Reverse Transkriptase ArrayScript™
Probentyp Poly(A+) RNA, Gesamt-RNA
Format Kit
Produktlinie Ambion, MessageAmp
Menge 20 Reaktionen