Learn More
Invitrogen™ Ambion™ MessageSensor™ RT-Kit
Beschreibung
Beinhaltet
10x RT-PCR-Puffer, dNTP-Gemisch, RNase Inhibitor, M-MLV RT, 10x Glycerin, hGAPDH Control Primer, HeLa S3 Kontroll-RNA und nukleasefreies Wasser
Das Ambion-Kit enthält ein M-MLV RT, das die volle RNase H-Aktivität für eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit in RT-PCR-Experimenten aufrecht erhält. Enthält ausreichend Reagenzien für 50 Reaktionen
- Lineare Quantifizierung von mRNA-Zielen über 106-fachen Bereich der Eingangs-RNA
- Quantifizierung von Transkripten aus nur 500 fg Gesamt-RNA—1/20 einer Einzelzelle
- Schneller, flexibler RT-Schritt, komplett in 15 Min.; verwenden Sie Reaktionstemperaturen bis zu 50 °C
- Kompatibel mit TaqMan™-, SYBR™ Green- und gelbasierten Nachweismethoden
- Optimale Reaktionstemperatur: 42° bis 50 °C
- Endgültige Produktgröße: 7 kb oder weniger
MessageSensor wurde entwickelt, um unübertroffene Ergebnisse in kürzester Zeit zu liefern. Das Kit enthält eine einzigartige Formulierung von M-MLV RT, die für einen einzelnen Röhrchenansatz entwickelt wurde, wodurch die Empfindlichkeit der Reaktion am unteren Ende erhöht wird. Der reverse Transkriptionsschritt dauert nur 15 Minuten, sodass Sie in weniger als zwei Stunden von RNA-Proben zu PCR-Ergebnissen wechseln können.
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10X-RT-PCR-Puffer, dNTP-Gemisch, RNase-Inhibitor, M-MLV RT, 10X-Glycerin, hGAPDH Kontroll-Primer, HeLa S3 Kontroll-RNA und nukleasefreies Wasser |
| Format | Separate Komponenten |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | cDNA-Synthese, RT-PCR |
| Probentyp | RNA |