Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA Transkriptionskit
Description
Das mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra Kit kombiniert ein neues Cap-Analogon, das Anti-Reverse-Cap-Analogon (ARCA), mit einer patentierten, ertragreichen Transkriptionstechnologie zur Generierung von RNA-Transkripten, um höhere Proteinerträge im Vergleich zu anderen Transkripten bei der Translation zu erzielen.
- RNA-Ausbeute: 20 – 30 μg
- Synthetisieren Sie mehr Protein aus in-vitro-transkribierter RNA
- Effizientere Expression von RNA-Transkripten sowohl in-vitro als auch in-vivo
- Stabilisierung von In-Vivo-Transkripten mit enthaltenen Reagenzien zum Anhängen des Poly(A)-Terminus
Spécification
Spécification
| Inhalt und Lagerung | T7 Enzym-Mix, 10x Reaktionspuffer 2XNTP⁄ARCA-Lösung, GTP-Lösung, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chlorid-Fällungslösung, E-PAP, 5x E-PAP-Puffer, ATP-Lösung, MnCl2 und Formaldehyd-Lastfarbstoff werden alle bei –20 °C gelagert. Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden. |
| Endprodukttyp | ARCA-capped synthetische mRNA, mRNA, synthetische mRNA |
| Format | Kit |
| Probentyp | mRNA, synthetische mRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte |
| Anzahl Reaktionen | 50 Reaktionen |
| Produktlinie | Ambion, mMESSAGE mMACHINE |
| Produkttyp | T7 In-vitro-Transkriptionskit |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Promoter | T7 |
| Afficher plus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.