Learn More
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Artikelnummer. 10331325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Präp.
Produkttyp:
Kit
Kit mit Handbuch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
10331325 25 Präp. Kit 1 Stück
10584825 25 Präp. Kit mit Handbuch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10331325 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1951
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Phenolsäure:Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5.5, Waschlösung 1-Konzentrat, Waschlösung 2/3-Konzentrat, 2 ml-Röhrchen, vorgeladen mit RNAlater, Lyselösung, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen, nukleasefreie Wasser- und Elutionslösung
Hochwertige RNA-Isolierung aus Mäuse- und Rattenblut
For the purification of extremely high-quality total RNA (and optionally, microRNA) from mouse or rat blood in about 35 minutes. The Ambion™ kit includes sufficient reagents for 25 RNA purifications from whole blood samples ranging from 0.1–0.5 each.
Zur Aufreinigung von extrem hochwertiger Gesamt-RNA (und optional microRNA) aus Maus- oder Rattenblut in ca. 35 Minuten. Das Ambion® Kit enthält genügend Reagenzien für 25 RNA-Aufreinigungen aus Vollblutproben von jeweils 0,1 – 0,5 ml.
• Enthält RNAlater®, vorgefüllt in 2-ml-Röhrchen, zur RNA-Stabilisierung
• Die resultierende RNA eignet sich für anspruchsvolle Downstream-Anwendungen wie Array-Analysen und qRT-PCR
Aufgrund der Interferenz der in Blutproben vorhandenen enzymatischen Inhibitoren und Antikoagulanzien erfordert die RNA-Aufreinigung aus Vollblut eine strenge Isolationsmethode, die hochwertige RNA ohne Inhibitoren und Kontaminanten liefert. Das Kit enthält Mikrofugenröhrchen, die mit RNAlater® Gewebegewinnung:RNA-Stabilisierungslösung vorgeladen sind, einem wässrigen, ungiftigen Lagerungsreagenz, das den RNA-Abbau verhindert und RNA-Profile in Proben konserviert. Stabilisierte Proben können bei Raumtemperatur bis zu 3 Tage oder bei –20 °C für eine langfristige Lagerung gelagert werden. Die entsprechenden Abbildungen zeigen die Leistung der mit dem Mouse RiboPure™-Blut Kit isolierten RNA in Echtzeit-RT-PCR. Das Kit enthält ein alternatives Protokoll zur Isolierung von Gesamt-RNA, die microRNA enthält. In der Regel werden 30 – 55 µg der Gesamt-RNA (mit microRNA) aus 0,5 ml Mausblut gewonnen. Die Erträge aus Rattenblut sind wesentlich variabler, im Allgemeinen 18 – 40 µg aus 0,5 ml Blut.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Säure – Phenol:Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5,5, Waschlösung 1 Konzentrat, Waschlösung 2⁄3 Konzentrat bei 4 °C. 2 ml-Röhrchen mit RNAlater, Lyselösung, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen, nukleasefreies Wasser und Elutionslösung bei Raumtemperatur lagern.
Format Filterkartusche
Isolation Technology Organische Extraktion, Spin-Säule
Aufreinigungszeit 35 min
Spezies Maus
Probentyp Blut
Endprodukttyp Gesamt-RNA, Mikro-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Enthält Säure – Phenol:Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5,5, Waschlösung 1 Konzentrat, Waschlösung 2/3 Konzentrat, 2 ml-Röhrchen mit RNAlater, Lyselösung, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen, nukleasefreies Wasser und Elutionslösung
Produktlinie Ambion, RiboPure
Produkttyp Kit
Menge 25 Präp.
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bis zu 0,5 ml Vollblut
Target miRNA, Gesamt-RNA, Gesamt-RNA
Ertrag 40µ g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.