Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
Beschreibung
Beinhaltet
1 96-Well mRNA Catcher PLUS Platte; 4 ml 2X Lysepuffer L20; 30 ml Waschpuffer W15; 4 ml Verdünnungspuffer DL1; 8 ml Elutionspuffer E3 ;100 μl 0.5M DTT (4 °C)
The mRNA Catcher PLUS Purification Kit enables high-throughput purification of mRNA from cells, tissues, blood, and total RNA in a 96-well format. By taking advantage of locked nucleic acid (LNA) technology, the mRNA Catcher PLUS kit provides improved performance and a faster protocol, while preserving mRNA yield and purity.
Das mRNA Catcher™ PLUS-Kit ermöglicht die Aufreinigung von mRNA aus Zellen, Geweben, Blut und Gesamt-RNA im 96-Well-Format mit hohem Durchsatz. Durch die Nutzung der Technologie der verbrückten Nukleinsäuren (LNA) bietet das mRNA CatcherPLUS Kit eine verbesserte Leistung und ein schnelleres Protokoll bei gleichzeitiger Erhaltung der mRNA-Ausbeute und -Reinheit.
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte mRNA-Isolierung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Anzahl Reaktionen | 960 Reaktion |
| Produkttyp | nur Puffer |
| Menge | 960 Aufreinigungen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |