Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
Beschreibung
Beinhaltet
1 96-Well mRNA Catcher PLUS Platte; 4 ml 2X Lysepuffer L20; 30 ml Waschpuffer W15; 4 ml Verdünnungspuffer DL1; 8 ml Elutionspuffer E3 ;100 μl 0.5M DTT (4 °C)
The mRNA Catcher PLUS Purification Kit enables high-throughput purification of mRNA from cells, tissues, blood, and total RNA in a 96-well format. By taking advantage of locked nucleic acid (LNA) technology, the mRNA Catcher PLUS kit provides improved performance and a faster protocol, while preserving mRNA yield and purity.
Das mRNA Catcher™ PLUS Kit ermöglicht die Aufreinigung von mRNA aus Zellen, Geweben, Blut und Gesamt-RNA im 96-Well-Format mit hohem Durchsatz. Durch die Nutzung der Technologie der verbrückten Nukleinsäuren (LNA) bietet das mRNA Catcher PLUS Kit eine verbesserte Leistung und ein schnelleres Protokoll bei gleichzeitiger Erhaltung der mRNA-Ausbeute und -Reinheit.
Funktionsweise
mRNA aus Gesamt-RNA, Zellen, Gewebe und Blutproben wird mit einer immobilisierten, einzelsträngigen 20-Mer Oligo(dT)-haltigen LNA hybridisiert. Die Einbindung von LNA in die Oligo-Sonde erhöht die Hybridisierungseffizienz und Spezifität der mRNA-Bindung. Die mRNA kann entweder eluiert oder direkt im Well in cDNA revers transkribiert werden. Die mRNA Catcher PLUS-Methode erfordert keine Zentrifugation, Fällung, Phasentrennung oder Säulenfiltration. Darüber hinaus eignet sich die gesamte Methode zur Automatisierung für ein optimiertes Expressionsprofiling mit hohem Durchsatz für große Prozesse. Isolierte mRNA eignet sich für den Einsatz in nachgeschalteten Anwendungen wie RT-PCR und qRT-PCR.
- Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz
- Stabile Leistung: Hohe Bindungskapazität pro Well (>80 ng/Well)
- Reproduzierbare Ergebnisse: Niedrige Variationskoeffizienten zwischen den jeweiligen Wells und Platten (∽2 %)
- Optimierte Protokolle: Für kleine Probengrößen (100 Zellen, 4 mg Gewebe und 40 μl Blut)
- Kompatibles Plattendesign: Kann mit den meisten PCR-Cyclern verwendet werden
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte mRNA-Isolierung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 1 96-Well-mRNA Catcher PLUS Platte; bei 4 °C lagern • 4 ml 2X Lysepuffer L20; Raumtemperatur • 30 ml Waschpuffer W15; Raumtemperatur • 4 ml Verdünnungspuffer DL1; Raumtemperatur • 8 ml Elutionspuffer E3 (DEPC-behandeltes RNase-freies Wasser); Raumtemperatur • 100 µl 0,5 M DTT; Raumtemperatur |
| Isolation Technology | Oligo dT-Affinität |
| Aufreinigungszeit | 1,5 h (Einschließlich Probenhomogenisierung) |
| Elutionsvolumen | 80 μl |
| Probentyp | Zellen, Gewebe, Gesamt-RNA, Vollblut, Gewebe (von Säugetieren), Gesamt-RNA, Vollblut |
| Endprodukttyp | mRNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Robotersysteme zur Handhabung von Flüssigkeiten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekerstellung, Mikroarray-Analyse |
| Produkttyp | Aufreinigungskit |
| Mehr anzeigen |