Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Positivkontrollen-RNA, pTRI-GAPDH Maus, DECAtemplate §-Aktin-Maus, Formaldehyd Ladefarbstoff, ULTRAhyb Puffer, 10x Denaturierungs-Gelpuffer und 10x MOPS Gel-Elektrophoresepuffer, Agarose-LE, Transferpuffer, Waschlösung Nr. 1 mit geringer Stringenz, Waschlösung Nr. 2 mit hoher Stringenz und RNaseZap™, nukleasefreies Wasser
- Die Verwendung von Glyoxal/DMSO für die Probenvorbereitung anstelle von Formaldehyd vermeidet das Gießen und Betreiben von Gelen in einem Abzug und beseitigt die Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Formaldehyd
- Glyoxalgele können auf dem Labortisch zubereitet werden: ; keine schädlichen Reagenzien
- Bis zu 100-fach höhere Empfindlichkeit gegenüber standardmäßigen Hybridisierungsprotokollen
- Reduzieren Sie die Hybridisierung für viele Meldungen auf 2 Stunden
- Das komplette Kit enthält ULTRAhyb™ Hybridisierungspuffer und -gel sowie Waschreagenzien für 10 bis 20 Gele
- Kompatibel mit RNA-, DNA- oder Oligonukleotid-Sonden, die isotopisch oder nicht isotopisch markiert sind
- Für die Verarbeitung von 1.000 cm2 Membran sind ausreichend Reagenzien vorhanden.
- RNA-Proben, die mit Glyoxal denaturiert werden, können auf Northern Blots schärfere Banden aufweisen als Proben, die mit Formaldehyd denaturiert verlaufen
- Das optimierte NorthernMax-Gly-Verfahren ist bequemer und schneller als das standardmäßige Glyoxal-Gel-Protokoll: Ein einziges Reagenz wird für die Denaturierung und Beladung der Probe verwendet, die Inkubationszeit für die Denaturierung der Probe wurde reduziert und während der Elektrophorese ist keine Rückzirkulation des Puffers erforderlich
- Das Volumenverhältnis der Glyoxaldenaturierungslösung zur Proben-RNA ist geringer als bei vielen Protokollen, so dass vor der Gelbeladung in der Regel keine Probenniederschläge erforderlich sind
- Eine RNA-Probe und eine Template für die Sondensynthese werden ebenfalls als Kontrollen für jedes Kit bereitgestellt
- Kompatibel mit glyoxalhaltigen Gelen
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Positivkontroll-RNA, pTRI-GAPDH Maus, DECAtemplate §-Aktin-Maus und Glyoxal-Ladefarbstoff sollten bei -20 °C gelagert werden. • ULTRAhyb™-Puffer und 10X Gel Prep⁄Laufpuffer sollten bei 4 °C gelagert werden. • Agarose-LE™, Transferpuffer, Waschlösung Nr. 1 mit niedriger Stringenz, mL Waschlösung Nr. 2 mit hoher Stringenz und RNaseZap™ sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. • Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. |
| Produkttyp | Northern Blot-Analysereagenzien |
| Gelkompatibilität | Glyoxal-enthaltende Gele |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.