Learn More
Invitrogen™ Isolationskit für Pflanzen-RNA
Artikelnummer. 10773837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10773837 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10773837 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9690
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Pflanzengewebe
Empfohlen für die Verwendung mit dem RNAqueous Kit zur Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Pflanzengewebe. Eine Flasche mit 10 ml Invitrogen-Reagenz ist im Lieferumfang enthalten.
Invitrogens Isolierungshilfe für pflanzliche RNA enthält Polyvinylpyrrolidon (PVP), ein Polymer mit hohem Molekulargewicht, das an Kontaminanten wie Polyphenolika und Polysaccharide bindet, die häufig im Pflanzengewebe vorkommen.' Glasfaserfilter-basierte Methoden der Isolierung, wie das RNAqueous Kit, eignen sich besonders für die RNA-Isolierung von Pflanzen, da es keine Schritte zur Alkoholfällung enthält. Viele häufig im Pflanzengewebe vorkommende Kontaminanten sind dafür bekannt, dass sie bei der Alkoholfällung mit Nukleinsäure co-präzipitieren. Bei Verwendung mit dem RNAqueous Kit besteht das Verfahren darin, das Pflanzengewebe in einer auf Guanidinium basierenden Lyselösung zu trennen, der die Pflanzen-RNA-Isolierungshilfe hinzugefügt wurde. Eine kurze Zentrifugation entfernt dann die Kontaminanten. Der Überstand wird durch einen Glasfaserfilter geleitet, der RNA bindet. Anschließend wird der Filter gewaschen und die RNA in einem kleinen Volumen (50 μl oder mehr) Elutionslösung eluiert.
  • Entfernt häufige Pflanzenkontaminanten wie Polyphenolika und Polysaccharide
  • Bei Verwendung mit dem RNAqueous Kit sind keine Phenolextraktion, Alkoholfällung oder Proteinase-Verdauungsschritte erforderlich
Begleitprodukt: Die Pflanzen-RNA-Isolierungshilfe ist für den Einsatz mit dem RNAqueous Kit (Kat.-Nr. AM1912) zur RNA-Aufreinigung aus Pflanzengewebe gedacht.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Isolierungshilfe für pflanzliche RNA bei Raumtemperatur oder bei 4 °C lagern.
Isolation Technology PVP-Reagenz
Probentyp Pflanzenproben
Endprodukttyp RNA-Überstand (zur Verwendung mit RNAqueous™ Kit)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Geräte) RNAqueous™ Kit
Menge 10 ml
Versandbedingung Raumtemperatur