Learn More
Invitrogen™ pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System
Artikelnummer. 10321045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10321045 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10321045 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM5795
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Messung der miRNA-Expression in Zellen
Das pMIR-REPORT™ Reporter-Vektor-System für miRNA-Expression ermöglicht die präzise quantitative Messung der miRNA-Expression in Zellen. Dieses validierte Reporter-System enthält zwei Säugetier-Expressionsvektoren. Der pMIR-REPORT Luziferase-Reporter-Vektor für miRNA-Expression enthält Glühwürmchen-Luziferase unter der Kontrolle eines Säugetier-Promoter/Terminator-Systems, wobei die Luziferase-Translationssequenz von einem miRNA-Ziel-Klonierungsbereich gefolgt wird. Dieser Vektor ist für das Klonen von miRNA-Zielen und die Bewertung der miRNA-Regulierung optimiert. Ein zweiter Vektor, pMIR-REPORT Beta-galactosidase Reporter-Kontrollvektor, wird zur Normalisierung der Transfektionseffizienz bereitgestellt.
Anwendungen:
pMIR-REPORT Luziferase wurde für das Klonen und Testen von mutmaßlichen miRNA-Bindungsstellen entwickelt. PMIR-REPORT Luziferase kann in Säugetierzellen transfiziert werden, um die endogene miRNA-Expression zu bewerten, oder zur Beurteilung der Herauf- oder Herabregulation verwendet werden, die aus der Transfektion von Pre-miR™ miRNA-Molekülen bzw. Anti-miR miRNA-Inhibitormolekülen resultiert.
  • Enthält zwei Säugetier-Expressionsvektoren: einen zum Klonen von miRNA-Zielen und zur Bewertung der miRNA-Regulation, einen zur Normalisierung der Transfektionseffizienz
  • miRNA-Ziele klonen und miRNA-Regulation bewerten
  • Mutmaßliche miRNA-Zielsequenzen screenen
  • Umfasst sowohl Reporter- als auch Kontrollvektoren
RNAi, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, vektorbasierte RNAi-, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, miRNA-Funktionsanalyse
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp RNAi Expressions-Vektorkit
Gen Beta-Gal (lacZ), Luziferase
Inhalt und Lagerung pMIR-REPORT™ Luziferase und pMIR-REPORT™ β-gal Kontrollplasmid werden beide als Glycerinvorräte in E. coli geliefert und sollten bei –70 °C gelagert werden
Klonierungsmethode Restriktionsenzym⁄MCS
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Transfektion
RNAi-Typ miRNA
Selektionsmittel (eukaryotisch) Puromycin
Versandbedingung Trockeneis
Vektor pMIR
Promoter CMV
Produktlinie Ambion, pMIR-REPORT
Menge 1 Kit
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.