Learn More
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Artikelnummer. p-4926385
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
MAG-Kit
MAG-Kit mit Handbuch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
10753077 MAG-Kit 1 Stück
10239204 MAG-Kit mit Handbuch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10753077 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1922
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Lagern Sie nukleasefreies Wasser, Mikrofugenröhrchen und Mikrofugenröhrchen mit Zentrifugationssäulen bei Raumtemperatur. Lagern Sie 2X Bindungslösung, Waschlösung 1, Waschlösung 2 und Oligo(dT)-Cellulose bei 4 °C. Lagern Sie RNA-Lagerungslösung, 5M-Ammoniumacetat und Glycogen (5 mg/ml) bei -20 °C.
Benötigt
Magnetständer
Der gesamte Vorgang dauert nur 45 Minuten
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patent pending) uses magnetic technology for the selection of mRNA that typically requires only a single round of selection yet yields RNA that is more highly enriched and devoid of rRNA than other procedures. Each kit contains sufficient reagents for the isolation of mRNA from up to 8 mg of total RNA.
Das Ambion® Poly(A)Purist™ MAG Kit (zum Patent angemeldet) nutzt eine Magnettechnologie für die Auswahl von mRNA, wobei normalerweise eine einzige Auswahlrunde ausreicht, die aber im Gegensatz zu anderen Verfahren RNA liefert, die stärker angereichert und rRNA-frei ist. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Isolierung von mRNA aus bis zu 8 mg Gesamt-RNA.
• Die derzeit höchste mRNA-Rückgewinnungsrate aller erhältlichen Kits
• Hohe Stringenz zur Verringerung von rRNA-Rückständen
• Eine Auswahlrunde ist für die meisten Anwendungen ausreichend
Die herausragende Leistung des Poly(A)Purist™ MAG Kits wird durch einen Vergleich mit der durch 4 andere Kits gewonnenen mRNA deutlich (siehe Abbildung). Das Kit bindet die RNA in Chargen an vorgemessene Aliquoten von Oligo(dT)-Cellulose und umgeht dadurch das Probleme der langsamen Flussraten und verstopften Säulen, die häufig bei der konventionellen gravitätsgesteuerten Chromatographie auftreten. Die Selektion mittels Magnet – Beads sorgt für eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, einfache Handhabung sowie Skalierbarkeit Das gesamte Auswahlverfahren kann in nur 45 Minuten abgeschlossen werden (siehe Abbildung).
Zubehör:
Für die Verwendung dieses Kits ist ein magnetischer Ständer erforderlich. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, einschließlich dem Magnetfuß für ein Röhrchen (SKU-Nr. AM10026) und dem Magnetfuß für 6 Röhrchen (SKU-Nr. AM10055).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie nukleasefreies Wasser, Mikrofugenröhrchen und Mikrofugenröhrchen mit Zentrifugationssäulen bei Raumtemperatur. 2X Bindungslösung, Waschlösung 1, Waschlösung 2 und Oligo(dT) Cellulose bei 4 °C lagern. Lagern Sie die RNA-Aufbewahrungslösung, 5M Ammoniumacetat und Glykogen (5 mg⁄ml) bei –20 °C.
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead, Oligo dT Affinity
Probentyp RNA (Gesamt)
Endprodukttyp mRNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroarray-Analyse, Reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Mikroinjektion, Nukleinsäure-Markierung, In-vitro-Translation, cDNA-Bibliothekserstellung, Northern Blotting, Nuclease Protection Assays
Produktlinie Ambion, Poly(A)Purist
Produkttyp MAG-Kit
Menge 1 kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Target mRNA
Prüfzeit 45 min