Learn More
Invitrogen™ Proteinase K for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 15332506
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Präp.
Packungsgröße:
96 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
15332506 96 Präp. 96 Einheiten
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15332506
Marke: Invitrogen™ 4489110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
1 Röhrchen
DNase-frei
  • Diese im MagMAX-96-DNA Multi-Sample Kit (Kat. Nr. 4413020, 4413021, 4413022) enthaltene Proteinase K ist separat erhältlich für Anwendungen, die mehr Proteinase-K-Enzym benötigen, als im Kit enthalten ist
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen
Bei -25 °C bis -15 °C lagern.
Endprodukttyp Genomische DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex Magnetpartikel-Prozessor, OpenArray™, MagMAX™ Express-96 Standard-Magnetpartikel-Prozessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well-Magnetpartikel-Prozessor
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell), automatisierte Protokolle
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA-Multi-Proben-Kit
Menge 96 Präp.
Reinheit DNase-frei
Ziel Genomische DNA
Form Flüssig