Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
Beschreibung
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
Proteinase K bleibt aktiv:
• Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
• Unter denaturierenden Bedingungen (z. B. bei Vorhandensein von SDS oder Harnstoff)
• Bei Vorhandensein von Metall-Chelatbildnern (z. B. EDTA)
• Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen: Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit: Ein mAnson wird beschrieben als die Enzymmenge, die innerhalb einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positiver Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freisetzt.
Proteinase K bleibt aktiv:
• Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
• Unter denaturierenden Bedingungen (z. B. bei Vorhandensein von SDS oder Harnstoff)
• Bei Vorhandensein von Metall-Chelatbildnern (z. B. EDTA)
• Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen: Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit: Ein mAnson wird beschrieben als die Enzymmenge, die innerhalb einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positiver Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freisetzt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Wirtsspezies | T. album |
| Verpackung | Flasche |
| Inhalt und Lagerung | Trockenpulver in Trockenmittel bei –20 °C lagern. |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Proteinase K |
| Produktlinie | Ambion |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Proteinase K Powder
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase