Learn More
Invitrogen™ PSI-CLONE™ 96-Well PCR-Aufreinigungsplatten
Beschreibung
Applied Biosystems PSI-Clone™ PCR 96-Well-Platten sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Reaktionsprodukten mit Vakuum- oder Zentrifugationsprotokollen geeignet. Beide Protokolle sind schnell und führen zu hochergiebiger, hochreiner DNA, die sich ideal für molekularbiologische Experimente eignet.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well-Platte |
| Menge | 50 Platten |