Learn More
Invitrogen™ PSI-CLONE™ 96-Well PCR-Aufreinigungsplatten
Artikelnummer. 10627705
Change view
Click to view available options
Menge:
4 Platten
50 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10627705 4 Platten 1 Stück
10166664 50 Platten 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10627705
Marke: Invitrogen™ 4367834
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit hohem Durchsatz kompatibel
Applied Biosystems PSI-Clone™ PCR 96-Well-Platten sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Reaktionsprodukten mit Vakuum- oder Zentrifugationsprotokollen geeignet. Beide Protokolle sind schnell und führen zu hochergiebiger, hochreiner DNA, die sich ideal für molekularbiologische Experimente eignet.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Well-Platte
Menge 4 Platten