missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit

Artikelnummer. 10604833
Click to view available options
Menge:
2 x 1 l
4 Platten
5 x 1 l
750 mL
Produkttyp:
RNA Waschpuffer II (5X)
RNA-Lysepuffer
RNA-Reinigungskit
RNA-Waschpuffer I
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
5 Stück
750 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10604833

Marke: Invitrogen™ 12173032

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.

The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.

Der PureLink RNA 96 Waschpuffer I wird separat in großen Volumen mit 5 x 1 l oder ausreichend zur Verarbeitung von 50 x 96 ml-Platten angeboten. Filterplatten, Lysepuffer, Wash II und optionale Empfängerplatten sind separat erhältlich.

Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Produkttyp RNA-Waschpuffer I
Menge 5 x 1 l

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt