Learn More
Invitrogen™ PureLink™ FFPE RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10104492
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10104492 50 Aufreinigungen 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10104492
Marke: Invitrogen™ K156002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ausreichend für bis zu 50 Reaktionen, und jede Reaktion ist in der Lage, Gesamt-RNA für bis zu 10 Scheiben von 10 μm-dicken FFPE-Abschnitten zu reinigen. Das Kit enthält: Deparaffinisierungs-/Protinase K-Verdaupuffer, Protein/RNase-Degradierungspuffer, 50 Spin-Säulen, 50 Waschröhrchen, 50 Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer und Waschpuffer.
Keine toxischen Lösungsmittel zur Entparaffinierung verwendet
Das PureLink FFPE RNA-Isolierungskit bietet eine einfache, zuverlässige und schnelle Methode zur Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus formalinfixierten, paraffingebetteten (FFPE) Gewebeproben für retrospektive grundlegende und klinische biologische Studien zur Genexpression ohne Verwendung toxischer organischer Lösungsmittel zur Entparaffinisierung.
Schnelles und nicht toxisches Isolierungsverfahren Das PureLink FFPE RNA-Isolierungskit verwendet ein einfaches Heizverfahren zur Entparaffinisierung, anstatt toxische organische Lösungsmittel wie Xylol einzusetzen. Die RNA-Isolierung kann innerhalb von 30 bis 40 Minuten statt Tagen abgeschlossen werden, wie dies bei älteren FFPE-Isolierungsverfahren erforderlich ist. Das Heizverfahren zur Entparaffinisierung stellt teilweise die RNA-Template-Struktur für die cDNA-Synthese wieder her und verbessert die Template-Qualität für die reverse Transkription.
Hoher Ertrag, hochwertige RNA Das PureLink FFPE RNA-Isolierungskit bietet im Vergleich zu anderen handelsüblichen RNA-Aufreinigungssystemen höhere Erträge und Reinheit und ermöglicht RT-PCR-Produkte mit einer Länge von über 1 kb. Darüber hinaus minimiert das PureLink FFPE RNA-Isolierungskit die Kontamination der gereinigten RNA-Probe durch genomische DNA und bietet eine Option für die DNase-Verdauung.
Gereinigte Gesamt-RNA eignet sich für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen und Produkten RNA, die aus FFPE-Proben extrahiert wird, eignet sich für Downstream-Prozesse wie Reverse Transkription, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-RT-PCR (qRT-PCR) und Mikroarray-Analyse.
  • Sie bietet ein schnelles und umweltfreundliches Verfahren zur Extraktion von RNA aus FFPE-Gewebeproben
  • Sie isoliert RNA mit maximaler Ausbeute und minimalem Abbau
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus FFPE-Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 15 ml Schmelzpuffer; bei Raumtemperatur lagern
• 1 ml Proteinase K in Puffer; Raumtemperatur
• 20 ml Bindepuffer L3; Raumtemperatur
• 20 ml Waschpuffer W5; Raumtemperatur
• 4 ml RNase-freies Wasser; Raumtemperatur
• 50 Spin-Kartuschen mit Entnahmeröhrchen; Raumtemperatur
• 50 Waschröhrchen;
• 50 Röhrchen zur Probenwiedergewinnung; Raumtemperatur
• 0,1 ml DNase I, Amplifikationsqualität; -20 °°C.
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Formalin-fixiertes, in Paraffin eingebettetes (FFPE) Gewebe, Paraffin-embedded (FFPE) Tissue
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 50 Aufreinigungen
Umfang Mini
Versandbedingung Box 1: Eisbox
2: Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge 3–8 Stück FFPE mit 10 μm dicken Abschnitten
Ertrag > 1μ g