Learn More
Invitrogen™ PureLink™ miRNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10605983
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10605983 25 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10605983 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K157001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Aufreinigung kleiner RNA-Moleküle ohne gefährliche Reagenzien
Das Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit bietet eine einfache, zuverlässige und schnelle säulenbasierte Methode für die Isolierung hochwertiger Gesamt-microRNA aus einer Vielzahl von Quellen ohne die Notwendigkeit gefährlicher Reagenzien wie Phenol. Das Kit bietet eine schnelle und praktische Methode zur Aufreinigung von kleinen RNA-Molekülen aus tierischen und pflanzlichen Zellen sowie von Bakterien- und Hefeproben.
  • Aufreinigung kleiner RNA-Moleküle mit einem neuartigen Anreicherungs-/Bindungs-/Eluierungsverfahren
  • Vorbereitung angereicherter microRNA-Proben in durchschnittlich weniger als 15 Minuten
  • Minimierung der Kontamination großer RNA-Moleküle und genomischer DNA
Schnelles und praktisches säulenbasiertes Aufreinigungsverfahren für kleine RNAs
  • Das Invitrogen PureLink miRNA-Isolierungskit dient speziell zur Aufreinigung kleiner RNA-Moleküle, einschließlich miRNA und siRNA, aus einer Vielzahl von Proben in durchschnittlich weniger als 15 Minuten. Das Kit verwendet ein System aus zwei Kieselgel-basierten Säulen ausschließlich zur Anreicherung von kleinen RNAs. RNA mit mehr als ca. 200 Nukleotiden wird in der ersten Säule gebunden. Dem Durchfluss wird Ethanol beigefügt, um die Bindungsaffinität der kleinen RNAs an die Glasfasermembran in der zweiten Säule zu erhöhen. Nach der Bindung an die zweite Säule werden die kleinen RNA-Moleküle dann gebrauchsfertig eluiert und sind frei von großen RNA-Molekülen wie 28S rRNA 18S rRNA und mRNA. Sie eignen sich jetzt für die konzentrierte Expressionsanalyse von kleinen RNA-Molekülen.
  • Aufgereinigte RNA eignet sich für die Verwendung mit einer Vielzahl von nachgeordneten Anwendungen und Produkten:
    • Die mit dem Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit aufgereinigte miRNA ist geeignet für Downstream-Prozesse einschließlich RNA-Sequenzierung, Microarray-Analyse, Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkription-Echtzeit-PCR (RT-qPCR) und Northern Blotting
    Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
    Anwendungen:
    DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, RNAi, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, miRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung, siRNA
    Bestellinformation
    Versandbedingung: Raumtemperatur
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
    Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
    Aufreinigungszeit 20 min.
    Elutionsvolumen 50 bis 100 μl
    Probentyp Bakterien, Zellen, Gewebe, Hefe, Hefe, Dicing Reaction
    Endprodukttyp Mikro-RNA
    Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
    Zur Verwendung mit (Anwendung) microRNA-Analyse, Northern Blotting
    Menge 25 Aufreinigungen
    Umfang Mini
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Ausgangsmaterialmenge Bis zu 5 x 10^6 Zellen, bis zu 100 mg Gewebe
    Ertrag 6µ g