Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Total RNA Blood Kit
Beschreibung
Das PureLink Gesamt-RNA-Blutkit ermöglicht die Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus 50 bis 500 μl frischem Vollblut aus Säugetieren ohne Phenol in einem einfachen Spin-Säulen-Protokoll.
Einfache RNA-Aufreinigung aus Vollblut Das PureLink Gesamt-RNA-Blutkit ist für die Reinigung von 50 bis 500 μl frischem Vollblut oder ca. 3,5 x 106 Leukozyten (weiße Blutkörperchen) in weniger als 1 Stunde ausgelegt. Das gesamte Protokoll kann in Zentrifugenröhrchen und Spin-Säulen ausgeführt werden.
Leukozytenanreicherung für verbesserte RNA-Aufreinigung Vollblut besteht aus nicht-nukleierten Erythrozyten (roten Blutkörperchen, 4-6 Millionen/mm3) und Leukozyten, wobei letztere in der Minderheit sind (5000-7000/mm3). Die Aufreinigung der Gesamt-RNA aus Vollblut ohne Entfernen von Erythrozyten führt zu niedrigen RNA-Ausbeuten und Verstopfung der Aufreinigungssäulen. Das besondere Merkmal des PureLink Gesamt-RNA Blutkits ist, dass es einen Leukozyten-Anreicherungsschritt verwendet. Der Hypotonieschock wird zur selektiven Lyse von Erythrozyten ohne Beeinträchtigung der Leukozyten verwendet. Nicht-nukleierte Erythrozyten sind effizient verbraucht, wodurch Zellablagerungen, die sonst die RNA-Aufreinigung und andere Downstream-Prozesse beeinträchtigen könnten, deutlich reduziert werden. Somit werden mit dem PureLink Gesamt-RNA Blutkit Ausbeuten von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA erzielt.
- RNA-Aufreinigung aus Vollblut in weniger als einer Stunde
- Liefert qualitativ hochwertige RNA ohne nicht-nukleierte Erythrozyten
Aufgereinigte RNA eignet sich für die Verwendung mit einer Vielzahl von nachgeordneten Anwendungen und Produkten:
- Kits und Reagenzien für Northern Blotting
- Nuklease-Protection-Assay
- Mikroarray
- cDNA-Synthese
- Real-Time PCR (qPCR)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Blut
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Isolation Technology | Kieselgel-Zentrifugationssäule |
| Aufreinigungszeit | 20 min. |
| Elutionsvolumen | 30–100 μL |
| Probentyp | Blut |
| Endprodukttyp | Gesamt-RNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung |
| Menge | 50 Aufreinigungen |
| Umfang | Mini |
| Mehr anzeigen |