Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE
Vollständige Nukleinsäure-Isolierung aus FFPE-Gewebe
Marke: Invitrogen™ AM1975
540.37 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: 16 ml Verdauungspuffer; 60 ml Waschkonzentrat 1; 60 ml Waschkonzentrat 2/3; 80 Entnahmeröhrchen; 40 Filterkartuschen; 19,2 ml Isolierungszusatz; 5 ml Elutionslösung; 160 μl Protease; 240 μl 10x DNase-Puffer; 160 μl DNase; 400 μl RNase A
Beschreibung
Das RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit für FFPE ist für die Extraktion der Gesamtnukleinsäure aus Formalin- oder Paraformalin-fixiertem und in Paraffin eingebettetem (FFPE) Gewebe bestimmt. Es enthält ausreichend Reagenzien für 40 Aufreinigungen von bis zu vier 20 µm-Abschnitten oder von bis zu 35 mg Kernproben ohne Unterteilung. Merkmale des RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kits für FFPE:• Optimiert für die Isolierung von Gesamt-Nukleinsäuren einschließlich microRNAs aus FFPE-Gewebe
• Keine nächtliche Proteinase-K-Verdauung erforderlich – eine Entparaffinisierung am Morgen und eine qRT-PCR am Nachmittag
• Typische Ausbeuten sind > 50 % derjenigen von nicht fixiertem Gewebe
• Rückgewonnene Nukleinsäuren eignen sich für Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR in Echtzeit, PCR, Mutationsscreening und Microarray-Analysen
Extraktion von Nukleinsäuren aus schwierigen Proben
Archivierte Gewebeproben enthalten wertvolle Informationen über Krankheitszustände, aber es war bisher schwierig, aus ihnen Nukleinsäuren von einer für die molekulare Analyse geeigneten Qualität zu isolieren. Standardmäßige Konservierungstechniken verwenden Formalin zur Erhaltung der Gewebestruktur und Verhinderung von Verwesung. Gleichzeitig werden jedoch auch Nukleinsäuren abgefangen und über Protein-Protein- und Protein-Nukleinsäure-Vernetzungen modifiziert. RNA (und in gewissem Maße auch DNA) ist oft so fragmentiert und chemisch modifiziert, dass sie mit vielen molekularen Analysetechniken inkompatibel ist. Die RNA-Fragmentierung in FFPE-Geweben kann nicht umgekehrt werden. Die Protease-Verdauungsbedingungen des RecoverAll™ Kits sind jedoch so ausgelegt, dass eine maximale Menge (siehe Abbildung) von eingeschlossenen RNA-Fragmenten aller Größen, einschließlich microRNA, in relativ kurzer Zeit freigegeben wird.
Die Lösung: das RecoverAll™ Gesamt-Nukleinsäuren-Isolierungskit
Das Verfahren für das RecoverAll™ Gesamt-Nukleinsäuren-Isolierungskit benötigt ca. 45 Minuten Arbeitsaufwand und kann in der Regel für RNA in weniger als einem Tag abgeschlossen werden. FFPE-Proben werden mit einer Reihe von Xylol- und Ethanolwäschen entparaffiniert. Anschließend werden sie einem umfassenden Protease-Verdau unterzogen und mit einer für die RNA- oder DNA-Rückgewinnung optimierten Inkubationszeit. Nukleinsäuren werden dann mit einem Schnellglasfilterverfahren gereinigt und entweder in Wasser oder in salzarmem Puffer eluiert.
Nukleinsäuren für nahezu jede nachfolgende Anwendung
Wie bei allen FFPE-Geweben führen Fixierung und Lagerung von Proben typischerweise zu einer Fragmentierung und Modifikation von Nukleinsäuren. Deshalb sind bei Downstream-Anwendungen wie der Microarray-Analyse, die hochwertigere RNA als qRT-PCR benötigen, für optimale Ergebnisse oft Modifikationen erforderlich. Obwohl DNA in der Regel nicht so leicht fragmentiert wie RNA, scheint sie stärker auf Formalin zu reagieren und benötigt einen längeren Protease-Verdau (2 Tage), um wesentliche Mengen DNA freizusetzen.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Spezialaufreinigung von Nukleinsäuren (z. B. Nukleinsäuren gesamt), Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus FFPE-Proben
Spezifikation
• 16 ml Verdauungspuffer (Raumtemperatur) • 60 ml Waschkonzentrat 1 (Raumtemperatur) • 60 ml Waschkonzentrat 2/3 (Raumtemperatur) • 80 Entnahmeröhrchen (Raumtemperatur) • 40 Filterkartuschen (Raumtemperatur) • 19,2 ml Isolierungszusatz (Raumtemperatur) • 5 ml Elutionslösung (-20 °C, 4 °C oder Raumtemperatur) • 160 µl Protease (-20 °C) • 240 µl 10x DNase-Puffer (-20 °C) • 160 µl DNase (-20 °C) • 400 µl RNase A (-20 °C) Dieses Kit wird in zwei Teilen geliefert: eins mit Raumtemperatur und eins mit -20 °C. |
|
45 min | |
FFPE und feste Proben, Paraffin-embedded (FFPE) Tissue | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
40 Preps | |
Bis zu 35 mg Kernproben ohne Unterteilung, bis zu vier 20 µm Unterteilungen |
Spin-Säule (Glasfaserfilter) | |
60 μL | |
Genomische DNA, Gesamt-RNA, Mikro-RNA | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), microRNA-Analyse, Southern Blotting, Northern Blotting, PCR, cDNA-Bibliothekserstellung | |
Box 1: Room Temperature Box 2: Dry Ice |
|
24µ g |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.