Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit, bacteria
Hochwertige RNA-Isolierung aus Bakterien
Marke: Invitrogen™ AM1925
Weitere Details : CAS : 108-95-2 Netto-Gewicht : 0.68000kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II
Beschreibung
Das Invitrogen RiboPure-Bakteriumkit bietet eine schnelle, robuste, säulenbasierte Methode zur Isolierung hochwertiger RNA von Bakterien. Die Gesamt-RNA kann aus den härtesten grampositiven Bakterienproben isoliert werden, dank des umfassenden Protokolls des Kits, das Zirkoniumdioxid-Beads verwendet, um die Bakterienzellwände gründlich zu zerstören. Das RiboPure Bakterium-Kit-Protokoll macht auch raue Behandlungen oder Enzymverdau überflüssig, die das Profil der Genexpression verändern können.
Umfassendes und praktisches Säulenreinigungs-Verfahren Das RiboPure Bakterium-Kit reinigt die Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Bakterienarten und wurde ausgiebig mit E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Campylobacter fetus und Rhodobacter sphaeroides getestet.
Eine rationelle und effektive Methode für die bakterielle RNA-Extraktion Das Kit-Protokoll beginnt mit einem gründlichen Zellwandaufschluss mit Zirkoniumbeads, gefolgt von der organischen Extraktion des Lysats und der RNA-Aufreinigung auf einer praktischen Silikasäule. In etwa einer Stunde kann hochwertige RNA aus frischen, schockgefrorenen oder mit RNAlater Lösung behandelten Bakterienzellen isoliert werden. Um die vollständige Entfernung genomischer DNA zu gewährleisten, kann ein optionaler DNA-Abbauschritt, der ca. 30 Minuten zusätzliche Zeit benötigt, integriert werden. Wenn das RiboPure Bakterium-Kit vor dem MICROBExpress mRNA-Anreicherungskit für Bakterien verwendet wird, kann die Empfindlichkeit von RNA-Seq-Experimenten oder Array-Analysen drastisch erhöht werden.
Gereinigte RNA ist für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen und Produkten geeignet: Die RNA, die mit dem Invitrogen RiboPure-Bakteriumkit aufgereinigt wurde, eignet sich für Downstream-Prozesse wie RNA-Sequenzierung, Mikroarray-Analyse, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription qPCR (RT-qPCR), Northern Blotting und Aufbau von cDNA-Bibliotheken.
- Erhalten Sie aufgereinigte bakterielle RNA, die für nahezu jeden Downstream-Prozess geeignet ist
- Bereiten Sie reine RNA-Proben aus den schwierigsten grampositiven Bakterien vor
- Eliminieren Sie enzymatische Vorbehandlungen, die sonst die Genexpression verändern könnten
- Entfernen Sie kontaminierende gDNA mit den mitgelieferten DNA-free™ Reagenzien
Begleitprodukte: Das Kit erfordert die Verwendung des Vortex-Adapters (Kat. Nr. AM10024), der einen Standardlaborvortex zu einem Bead Beater macht. Dieser Adapter passt in das Vortex Genie™ 2 und fasst 12 Röhrchen.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Bakterienproben
Spezifikation
Zirkoniumbeads, DNase I, 10x DNase I-Puffer und DNase-Deaktivierungsreagenz bei -20 °C lagern. RNAwiz, Waschlösung 1 und Waschkonzentrat 2⁄3 bei 4 °C lagern. 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen und 1,5 ml-Röhrchen (RNase–frei) bei Raumtemperatur lagern. | |
30 min. | |
Gesamt-RNA (bakteriell) | |
Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung | |
Ambion™, RiboPure™ | |
Gesamt-RNA |
Organische Extraktion, Spin-Säule | |
Bakterien | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
50 Präp. | |
Bis zu 10^9 Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.