Learn More
Invitrogen™ RNAsecure™ RNase-Inaktivierungsreagenz
Artikelnummer. p-4926925
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10229254
Marke: Invitrogen™ AM7006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kein Autoklavieren nach der Behandlung erforderlich
Invitrogen™ RNAsecure™ (zum Patent angemeldet) ist ein einzigartiges, nicht enzymatisches Reagenz, das RNasen in Lösung irreversibel inaktiviert. 10 ml im Lieferumfang enthalten.
  • Kein Autoklavieren nach der Behandlung
  • Sichere, anwenderfreundliche Reagenzien inaktivieren RNasen in Lösungen
  • Der Inaktivierungsprozess kann zum Schutz vor neu eingebrachten Kontaminanten wiederholt werden
  • Kompatibel mit nachgelagerten Verfahren wie RT-PCR und In-vitro-Transkription
Inaktivierung von RNasen in Tris und anderen Lösungen, die nicht mit DEPC-RNase behandelt werden können. Kontaminationen in Reagenzien, die für die RNA-Isolierung und -Analyse verwendet werden, können zu experimentellen Inkonsistenzen beitragen und schlimmstenfalls zu experimentellem Versagen führen. Traditionell wird DEPC zur Behandlung von Lösungen verwendet, die mit RNA in Kontakt kommen. DEPC-Behandlungen sind zeitaufwändig, möglicherweise gefährlich und eliminieren nur RNasen, die zum Zeitpunkt von DEPC-Behandlung vorhanden sind. Darüber hinaus können einige Lösungen (z. B. Primäramin-haltige Verbindungen wie Tris) überhaupt nicht mit DEPC behandelt werden. Schließlich muss DEPC durch Autoklavieren nach der Behandlung deaktiviert werden, um zu verhindern, dass es die nachgelagerten enzymatischen Reaktionen stört. Das RNAsecure™ Reagenz beseitigt diese Probleme. Im Gegensatz zu DEPC kann RNAsecure™ auf praktisch jeder Lösung verwendet werden und erfordert kein Nachautoklavieren nach der Behandlung. Ein einzigartiges Merkmal von RNAsecure™ besteht darin, dass eine erneute Erwärmung nach der ersten Behandlung das RNase-zerstörende Mittel reaktiviert, um neue Kontaminanten zu beseitigen. RNAsecure™ wird als 25X Konzentrat geliefert. Es wird vor dem Hinzufügen von Enzymen als Teil von Reaktionen (In-vitro-Transkription, RT-PCR usw.) zu Lösungen hinzugefügt und 10 min lang auf 60 °C erhitzt, um die RNase zu inaktivieren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung RNAsecure™ bei -20 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, in-vitro-Transkription
Produktlinie Ambion, RNAsecure
Produkttyp RNase-Kontrollreagenz
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 10 ml
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.