Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase I, geklont, 100 U/μl
Artikelnummer. 10545195
Change view
Click to view available options
Menge:
10.000 U
25.000 E
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10545195 10.000 U 1 Stück
10330065 25.000 E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10545195 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2294
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spaltet effizient nach allen vier Basen einzelsträngiger RNA, im Gegensatz zu RNase A, die nur nach C- und U-Rückständen spaltet
RNase I beseitigt alle RNA-Dinukleotid-Bindungen, die ein 5'-Hydroxyl- und 2'-, 3'-zyklisches Monophosphat hinterlassen. RNase I baut jede RNA zu einer Mischung aus Mononukleotiden, Dinukleotiden und Trinukleotiden ab und zersetzt die DNA nicht, obwohl sie sich an die DNA bindet. Es wird eine deutliche Präferenz für einsträngige RNA gegenüber doppelsträngiger RNA erzielt, wodurch gute Anwendbarkeit in Ribonuklease-Schutzassays gegeben ist.
  • Lieferung in einem Röhrchen mit 10.000 U (100 U/μl).
  • Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
  • Rigoros auf nicht spezifische kontaminierende Endonuklease, Exonuklease und Protease-Aktivität getestet
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um 1 μg säurelösliches Material aus Mausleber-RNA in 30 min bei 37° C zu produzieren
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 U/μl
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Menge 10.000 U
Produkttyp RNase I
Produktlinie Ambion