Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Artikelnummer. 10525975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10525975 500 ml 1 Stück
10712687 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10525975 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 €
    175.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 15.35 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Molecular biology grade, Invitrogen SDS, 10% Solution is supplied in one bottle. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. SDS is used as a component of both hybridization and wash buffers for northern and Southern blots and has many other uses around the lab.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 0,1
Verpackungsart Flasche
Produkttyp SDS
Produktlinie Ambion
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig