Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Artikelnummer. 10712687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10712687 1 l 1 Stück
10525975 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10712687 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 €
    247.65 € / 1 Liter
    Sparen 21.35 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Die Invitrogen™ 10%ige SDS-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 1 l-Flasche geliefert. Der Puffer ist zertifiziert RNase-frei, kostengünstig und gebrauchsfertig. SDS wird sowohl als Bestandteil von Hybridisierungs- als auch Waschpuffern für Northern und Southern Blots verwendet und ist Labor vielseitig verwendbar.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 0,1
Verpackungsart Flasche
Produkttyp SDS
Produktlinie Ambion
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig