Learn More
Invitrogen™ Single Cell-to-CT™ qRT-PCR Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12043765
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
400 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
400 Reaktionen
50 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
12043765 400 Reaktionen 400 Reaktionen
12053765 50 Reaktionen 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12043765 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4458236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Voroptimiertes Fünf-Stufen-Protokoll
Das Ambion Single Cell-to-CT™ Kit enthält einen vollständigen validierten Arbeitsablauf für die Genexpressionsanalyse von Proben mit 1–10 Zellen. Jedes Kit enthält Reagenzien für die Probenvorbereitung, reverse Transkription, Preamplifikation und qPCR, die optimiert und in einem einfachen Arbeitsablauf kombiniert wurden, der in nur fünf Schritten durchgeführt werden kann.
Ein voroptimiertes Protokoll gewährleistet Erfolg und spart Zeit Jeder Arbeitsablauf beginnt mit einer einfachen 7-minütigen Probenvorbereitung, bei der Zellen effektiv und reproduzierbar mit minimaler Verarbeitung in eine Lösung lysiert werden, die mit nachgelagerter RT-PCR kompatibel ist, ohne dass eine Aufreinigung erforderlich ist. Anschließend werden SuperScript™ RT für die reverse Transkription, TaqMan™ PreAmp Master Mix zur Amplifikation der cDNA und TaqMan Gene Expression Master Mix für die qPCR eingesetzt. Diese vier Schritte wurden für eine maximale Empfindlichkeit entwickelt. Die gesamte Zellprobe wird während des gesamten Verfahrens in demselben Well aufbewahrt, um einen Probenverlust oder eine Verdünnung des wertvollen begrenzten Materials zu verhindern, wodurch die Empfindlichkeit beeinflusst werden könnte.
Empfindlichkeit einzelner Zellen Die Empfindlichkeit von Echtzeit-PCR-Ergebnissen kann durch die Effizienz der Probenvorbereitung, reversen Transkription oder Amplifikation beeinflusst werden. Das Single Cell-to-CT Kit ist auf jeden dieser potenziellen Problembereiche ausgelegt und gewährleistet so eine zuverlässige und fundierte Genexpressionsanalyse von Einzelzellen mit maximaler Empfindlichkeit. Der Nachweis von Einzelzelläquivalenten mit dem Single Cell-to-CT Kit zeigt eine geeignete Linearität und Empfindlichkeit von qPCR-Ergebnissen im Vergleich zu einer 100-Zellen-Probenkontrolle mit ausgezeichneter technischer Reproduzierbarkeit. Wie erwartet weisen Einzelzellen aufgrund der inhärenten biologischen Heterogenität eine größere Variabilität auf. Darüber hinaus werden durch einen zusätzlichen cDNA-Preamplifikationsschritt interessante Targets vor der Echtzeit-PCR präzise amplifiziert. Dieser entscheidende Schritt verstärkt das Signal, ohne es zu verzerren, und steigert das Analysepotenzial begrenzter Proben. Die Genauigkeit und Signalverstärkung eines 96-Gen-Panels mit Voramplifikation ist dargestellt.
Hervorragende Leistung und Reproduzierbarkeit im Vergleich zu alternativen Methoden Herkömmliche Probenvorbereitungsverfahren mit organischen Lösungsmitteln, Glasfaserfiltern oder magnetischen Beads eignen sich aufgrund des Verlusts der Probe durch unvollständige RNA-Fällung, Bindung und Elution nicht für Einzelzellanalysen. Darüber hinaus sind die meisten selbst angefertigten Einzelzell-Methoden, bei denen Zellen durch einfaches Sieden lysiert werden, nicht in der Lage, endogene RNasen zu inaktivieren, um die Genexpressionsprofile zu stabilisieren. Dies kann zu einer chemischen Spaltung der RNA und zu einer Übertragung von Inhibitoren führen, unter Umständen auch zu einer gDNA-Kontamination, die alle qRT-PCR-Anwendungen beeinträchtigen können. Im Gegensatz dazu zeichnet sich das Single Cell-to-CT Kit im Vergleich zu herkömmlichen Aufreinigungs- oder selbst angefertigten Siedemethoden durch hervorragende Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit aus.
  • Voroptimierter Arbeitsablauf für Echtzeit-RT-PCR aus Einzelzellen
  • Maximale Empfindlichkeit für Einzelzellanalysen
  • Hervorragende Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit im Vergleich zu anderen Methoden
  • Umfassendes Kit und leicht verständliches Protokoll
  • Geeignet zur Verwendung mit 1- und 2-stufiger qRT-PCR
  • Weniger gefährlich, weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 400 µl Einzelzellen-DNase I
• 4,0 ml Einzelzellen-Lyselösung (bei 4 °C lagern)
• 400 µl Einzelzellen-Stopplösung
• 600 µl SuperScript™ RT für Einzelzellen
• 50 ml TaqMan™ Mastermix für die Genexpression (bei 4 °C lagern)
• 2,1 ml Einzelzellen-Vorverstärkermischung
• 1,2 ml VILO™ RT-Mischung für Einzelzellen
Die Bestandteile des Kits bei –20 °C lagern, mit Ausnahme von Einzelzellen-Stopplösung und TaqMan™ Mastermix für die Genexpression, die bei 4 °C gelagert werden sollten.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Veriti Thermal Cycler
Produktlinie Ambion, Cells-to-CT
Aufreinigungszeit 7 min
Menge 400 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Probentyp Säugetierzellen
Ausgangsmaterial 1 bis 10 Zellen