Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T4 RNA Ligase, cloned, 5 U/μL
Artikelnummer. 10126774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10126774 5 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10126774 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 €
    396.65 € / 2500 Einheiten
    Sparen 12.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Katalysiert die Bildung einer Phosphodiester-Verbindung zwischen einem 5′-phosphoryl-terminierten Nukleinsäure-Donor und einem 3′-hydroxyl-terminierten Nukleinsäure-Akzeptor
  • Zu den Substraten gehören RNA, DNA und Oligonukleotide. Lieferumfang: Ein Röhrchen mit 500 E (5 E/μl) und 10X Reaktionspuffer.
  • Das Enzym kann für die Markierung der 5′-Enden der mRNA mit Oligonukleotiden für Kartierungsstudien (RACE), der 3′-Enden von RNA-Molekülen und für die Zirkularisierung von RNA- und DNA-Molekülen verwendet werden.
  • Einheitendefinition: Eine Einheit (E) katalysiert die Bildung von 1 nmol von [5′-32P]-rA12-18 in eine Phosphatase-beständige Form in 30 Minuten bei 37 °°C.
DNA & RNA-Aufreinigung & Analyse, Nukleinsäure-Markierung & Oligo-Synthese, Oligo-Markierung, RNA-Markierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/µl
Inhalt und Lagerung T4 RNA-Ligase und 10 x Reaktionspuffer sind bei –20 °C zu lagern.
Format Rörchen
Enzym Ligase
Wiedergabetreue (vs. Taq) 10 X
Anzahl Reaktionen 250
Polymerase SP6-RNA-Polymerase
Produktlinie Ambion
Produkttyp T4 RNA-Ligase
Menge 5 μl
Versandbedingung Trockeneis
Quelle RNA
Form Lösung