Learn More
Invitrogen™ T7-Oligo(dT)24V Promoter Primer, Anchored (100 ng/μl)
Artikelnummer. 10311045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10311045 40 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10311045 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM5712
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Der Primer wird in einem einzelnen Röhrchen geliefert.
Zur Verwendung in reversen Transkriptionsreaktionen zum Anhängen eines T7-RNA-Polymerase-Promoters an cDNA-Fragmente
Jeder Invitrogen Primer ist PAGE-gereinigt und in reverser Transkription und nachfolgenden In-vitro-Transkriptionsreaktionen getestet. Promoter-Primer sind mit einem G, A oder C (V) verankert.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung Der Primer wird in einem einzelnen Röhrchen geliefert, das bei –20 °C gelagert werden sollte.
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Ambion
Menge 40 Reaktionen