Learn More
Invitrogen™ TAE (10X), RNase-free
Artikelnummer. 10794037
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 LT
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10794037 1 l 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10794037 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9869
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Molekularbiologische Qualität; Invitrogen 10X TAE wird in einer 1 l-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogens nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, in denen eine Kontamination mit Nukleasen verhindert wird. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet. Kompatibel mit allen Agarose-Gelen.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Running Buffer
Konzentration 10X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Ambion
Menge 1 l
Güte Molekularbiologie