Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Fast Cells-to-CT™ Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Stopp-Lösung: 500 μl-Röhrchen; DNase I: 55 μl-Röhrchen; 20X RT-Enzymgemisch: 275 μl-Röhrchen; Lyselösung: 5,5 ml-Flasche; 2X RT-Puffer: 5,5 ml-Flasche; TaqMan Fast Universal PCR-Master Mix: 4 x 1,25 ml-Flaschen
- Vollständig: Optimierter Arbeitsablauf umfasst Zelllyse-Reagenzien mit gDNA-Entfernung, RT-Enzymgemisch, RT-Puffer und TaqMan™ Universaler Master-Mix für schnelle PCR
- Schnell: Bereiten Sie Proben bei Raumtemperatur innerhalb von 7 Minuten zu, einschließlich DNase Behandlung; TaqMan™ Fast Universaler PCR-Master Mix liefert Real-Time PCR-Ergebnisse in ∽ 35 Minuten
- Praktisch: Lysiert Proben in einem Röhrchen oder direkt in 96- oder 384-Well-Kulturplatten
- Robust: Genexpressionsanalysen mit 10 bis 100.000 Zellen pro Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
- Effizient: Enthält genügend Reagenzien für 500 Real-Time PCR-Ergebnisse von 100 Ausgangsproben
Schnelle Real-Time PCR, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR), Real-Time PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Real-Time PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • Stopp-Lösung: 500 µl-Röhrchen • DNase I: 55 µl-Röhrchen • 20X RT-Enzymgemisch: 275 µl-Röhrchen • Lyselösung: 5,5 ml-Flasche • 2X RT-Puffer: 5,5 ml Flasche • TaqMan™ Fast Universal PCR-Mastermix: 4 × 1,25 ml-Flaschen Stopplösung, DNase I und 20x RT-Enzymgemisch bei -20 °C lagern. Lyselösung, 2x RT-Puffer und TaqMan™ Fast Universal PCR-Mastermix, bei 4 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | 2-Schritt-RT-qPCR |
| Polymerase | DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
| Show More |