Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit
Beschreibung
Dieses Kit spart Zeit und überzeugt durch einen einfachen Arbeitsablauf, der für geringere Probenmengen geeignet ist, sich aber auch problemlos in automatisierte Anwendungen mit hohem Durchsatz integrieren lässt.
- Vollständig: optimierter Arbeitsablauf inkl. Zelllyse-Reagenzien mit gDNA-Entfernung, RT-Enzymgemisch, Puffer und neuem TaqMan Mastermix für die Genexpression
- Schnell: Probenvorbereitung bei Raumtemperatur innerhalb von 7 Minuten, einschließlich DNase-Behandlung
- Einfach: Lyse der Proben in einem Röhrchen oder direkt in Kulturplatten
- Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
- Effizient: Enthält genügend Reagenzien für 500 Echtzeit-PCR-Ergebnisse von 100 Ausgangsproben
- Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelentdeckungsassays, Echtzeit-PCR (qPCR), auf Echtzeit-PCR basierendes Genexpressionsprofiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben, Identifizierung und Validierung von Zielen und Ableitungen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • Stopp-Lösung: 200 µl-Röhrchen • DNase I: 22 µl-Röhrchen • 20X RT-Enzymgemisch: 110 µl-Röhrchen • Lyselösung: 2,2 ml Röhrchen • 2x RT-Puffer: 2,2 ml-Röhrchen • TaqMan™ Mastermix für die Genexpression: 1 ml-Röhrchen Stopplösung, DNase I und 20x RT-Enzymgemisch bei -20 °C lagern. Lyselösung, 2x RT-Puffer und TaqMan™ Mastermix für die Genexpression bei 4 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | 2-Schritt-RT-qPCR |
| Polymerase | DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
| Mehr anzeigen |