Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10664844
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
400 Reaktionen
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10664844 400 Reaktionen 400 Reaktionen
10147254 40 Reaktionen 1 Stück
10625614 100 Reaktionen 100 Reaktionen
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10664844
Marke: Invitrogen™ AM1729
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
Dieses Kit spart Zeit und überzeugt durch einen einfachen Arbeitsablauf, der für geringere Probenmengen geeignet ist, sich aber auch problemlos in automatisierte Anwendungen mit hohem Durchsatz integrieren lässt.
  • Vollständig: optimierter Arbeitsablauf inkl. Zelllyse-Reagenzien mit gDNA-Entfernung, RT-Enzymgemisch, Puffer und neuem TaqMan Mastermix für die Genexpression
  • Schnell: Probenvorbereitung bei Raumtemperatur innerhalb von 7 Minuten, einschließlich DNase-Behandlung
  • Einfach: Lyse der Proben in einem Röhrchen oder direkt in Kulturplatten
  • Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
  • Effizient: Enthält genügend Reagenzien für 500 Echtzeit-PCR-Ergebnisse von 100 Ausgangsproben
  • Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelentdeckungsassays, Echtzeit-PCR (qPCR), auf Echtzeit-PCR basierendes Genexpressionsprofiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben, Identifizierung und Validierung von Zielen und Ableitungen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Stopp-Lösung: 2 × 1 ml-Röhrchen
• DNase I: 220 µl-Röhrchen
• 20X RT-Enzymgemisch: 1,1 ml-Röhrchen
• Lyselösung: 22 ml-Flasche
• 2x RT-Puffer: 22 ml-Flasche
• TaqMan™ Genexpression Mastermix: 4 × 5 ml-Flaschen
Stopp-Lösung, DNase I und 20X RT-Enzymgemisch bei -20 °C lagern.
Lyse-Lösung, 2X RT-Puffer und TaqMan™ Gene Expression Master Mix bei 4 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Polymerase DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie Ambion, Cells-to-CT, TaqMan
Produkttyp Genexpression Cells-to-C Kit
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 400 reactions
Reverse Transkriptase M-MLV
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 400 Reaktionen
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Reagenztyp Zelllyse
Probentyp Zelle