Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ PreAmp Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10490345
Change view
Click to view available options
Menge:
40 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10490345 40 reactions 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10490345
Marke: Invitrogen™ 4387299
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
40 Reaktionen zur Probenvorbereitung, 40 Dnase-Reaktionen, 40 Reaktionen reverse Transkription und 100 x 20 μl PCR-Reaktionen für 40 Reaktionen.
Führen Sie Genexpressionsanalyse direkt aus einer begrenzten oder kleinen Anzahl kultivierter Zellen ohne RNA-Aufreinigung durch
  • Komplette validierte Lösung: Optimierter Arbeitsablauf mit Zelllysereagenzien, DNase, RT-Reagenzien, PreAmp Reagenzien und TaqMan Gene Expression Master Mix
  • Schnell, sicher und praktisch Proben in 7 Minuten vorbereiten, um mühsame RNA-Isolierung zu vermeiden
  • Erweitert begrenzte Probenanzahlen: Erhöhen des Potenzials von Real-Time PCR um das bis zu 64-Fache; gleichzeitiges Untersuchen von bis zu 100 Genen
  • Genaue Ergebnisse: Gleichmäßige Amplifikation ohne Einführen von Verzerrungen
  • Hohe Leistung: Linearer Nachweis von 10 bis 100.000 Zellen; Ergebnisse äquivalent zu aufgereinigter RNA
  • Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 40 Probenvorbereitungsreaktionen, 40 DNase-Reaktionen, 40 Reverse
Transkriptions-Reaktionen und 100 PCR-Reaktionen (je 20 μl)
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Polymerase DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie Ambion, Cells-to-CT, TaqMan
Produkttyp Preamp Cells-to-C-Kit
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 40 reactions
Reverse Transkriptase M-MLV
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 40 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präamplifikation
Anzahl Reaktionen 40 Reaktionen
Probentyp Zelle