Learn More
Invitrogen™ Tempus™ Spin RNA-Isolationskit
Artikelnummer. 11328530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328530 50 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11328530 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4380204
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
RNA-Aufreinigungsfilter, 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1x PBS, RNA-Aufreinigungs-Resuspensionslösung, RNA-Aufreinigungs-Waschlösung 1, RNA-Aufreinigungs-Waschlösung 2 und Nukleinsäure-Aufreinigungslösung zur Elution
RNA-Isolierung aus Blut
Dieses Applied Biosystems Produkt ist für die schnelle, einfache, auf Glasfaserfiltern basierende Isolierung von RNA aus Blut mit Standard-Laborgeräten in ca. einer Stunde geeignet. Enthält ausreichend Reagenzien für die RNA-Aufreinigung aus 50 Proben. Genexpressions-Profiling und -Analyse von Vollblut werden zu einem zunehmend wichtigen Instrument der Biowissenschaften. Die genaue Messung des Molekularprofils von Blut-basierten RNA-Transkripten ist eine entscheidende Erwartung in Forschungsbereichen wie Studien zur Krankheitsverlagerung, Biomarkerforschung und -validierung sowie der Überwachung von Arzneimittelbehandlungsregimen.
  • Isolieren qualitativ hochwertiger RNA aus Blut, geeignet für Echtzeit-PCR und Mikroarray-Analysen
  • Erhalten hochstabiler RNA, die praktisch frei von RNase, kontaminierender gDNA oder RT-PCR-Inhibitoren ist
  • Für einen einfachen Arbeitsablauf sind nur Standard-Laborzentrifugen und ∽ 1 Stunde Zeit erforderlich
  • Keine separate RBC-Lyse oder Proteinase K-Behandlung erforderlich
Mühelose Leistung
Die Fähigkeit des Tempus-Systems (Tempus Blood RNA-Röhrchen und Tempus Spin RNA-Isolationskit), RNA-Expressionsprofile zu stabilisieren, wurde bei verschiedentlichen Lagerungsbedingungen getestet. Die Kombination bietet stabile RNA, hohe Ausbeute gereinigter RNA (beobachtete Ausbeuten von 6 bis 25 μg aus einer Vollblutentnahme von normalen, gesunden Spendern) und hochwertige RNA (A260/280-Verhältnis größer als 1,9 und RIN größer als 7,0), die für den Einsatz in Downstream-Prozessen wie quantitativer PCR, Microarray-Profilierung und anderen RNA-Analysemethoden geeignet ist.
Zubehör
Die starke Instabilität von RNA-Transkripten ex vivo stellt eine noch größere Herausforderung für eine genaue Expressionsanalyse dar. Kontinuierliche metabolische Veränderungen können die Genexpressionsprofile in Norm-Blutentnahmegefäßen in nur einer Stunde drastisch beeinflussen. Verwendung der Applied Biosystems Tempus™ Blood RNA Röhrchen (Kat.- Nr. 4342792) wird daher empfohlen. Diese Röhrchen sind für die direkte Entnahme von 3 ml Blut in ein luftleeres Kunststoff-Blutentnahmegefäß mit RNA-Stabilisierungsreagenz ausgelegt. Die RNA, und damit das Expressionsprofil, ist im Sammelröhrchen bei Raumtemperatur bis zu fünf Tage und mindestens 7 Tage bei 4 °C stabil
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Blut, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung RNA-Aufreinigungsfilter, 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1x PBS, RNA-Aufreinigungs-Resuspensionslösung, RNA-Aufreinigungs-Waschlösung 1, RNA-Aufreinigungs-Waschlösung 2 und Nukleinsäure-Aufreinigungslösung zur Elution. Alle Komponenten können bei Raumtemperatur gelagert werden.
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 60 min
Elutionsvolumen 100 μl
Probentyp Vollblut
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bis zu 3 ml Blut
Ertrag 25µ g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tempus Spin RNA Isolation Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Guanidine hydrochloride