Learn More
Invitrogen™ THE RNA-Speicherlösung
Artikelnummer. 10449224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10449224 10 x 1 ml 10 Milliliter
10659075 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Artikelnummer. 10449224 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM7000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Verfügt über Eigenschaften zur Minimierung der Basenhydrolyse von RNA
The Invitrogen RNA Storage Solution is a buffer that provides greater RNA stability than standard 0.1 mM EDTA or TE Buffer. This 1 mM sodium citrate, pH 6.4 ± 0.2 buffer is provided in one bottle containing 50 mL.
Die Invitrogen™ RNA-Aufbewahrungslösung ist ein Puffer, der eine größere RNA-Stabilität als normale 0,1 mM-EDTA- oder TE-Puffer bietet. Dieser 1 mM Natriumcitrat, pH 6,4 ± 0,2 Puffer wird in 10 Röhrchen mit je 1,0 ml geliefert. Der letzte Schritt in jedem RNA-Isolationsprotokoll besteht darin, das gereinigte RNA-Pellet zu resuspendieren. Nach sorgfältiger Isolierung der RNA ist es entscheidend, dass das Pellet in einer sicheren, RNase-freien Lösung suspendiert und gelagert wird. THE RNA Storage Solution bietet zwei Merkmale zur Minimierung der Basenhydrolyse von RNA: einen niedrigen pH-Wert und Natriumcitrat, ein effizienter Chelatbildner. THE RNA Storage Solution ist mit allen gängigen RNA-Anwendungen kompatibel, wie Reverse Transkription, In-vitro-Transkription, Northern Analysis und Nuklease-Schutzassays. THE RNA Storage Solution wird aus den reinsten verfügbaren Reagenzien unter streng überwachten Bedingungen in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt. Es wird dann strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, um seine Reinheit und Leistung zu gewährleisten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Versand bei Raumtemperatur.
Verpackungsart Rörchen
Produktlinie Invitrogen
Produkttyp RNA-Lagerreagenz
Menge 10 x 1 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig