Learn More
Invitrogen™ THE RNA-Speicherlösung
Verfügt über Eigenschaften zur Minimierung der Basenhydrolyse von RNA
83.25 € - 83.50 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. Versand bei Raumtemperatur. |
---|---|
Verpackungsart | Rörchen |
Produktlinie | Ambion™ |
Produkttyp | RNA-Lagerreagenz |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10449224
|
Invitrogen™
AM7000 |
10 x 1 ml |
83.25 €
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10659075
|
Invitrogen™
AM7001 |
50 ml |
83.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Invitrogen™ RNA-Aufbewahrungslösung ist ein Puffer, der eine größere RNA-Stabilität als normale 0,1 mM-EDTA- oder TE-Puffer bietet. Der 1 mM-Natriumcitrat-Puffer, pH 6,4 ± 0,2, ist im Lieferumfang enthalten. Der letzte Schritt in jedem RNA-Isolationsprotokoll besteht darin, das gereinigte RNA-Pellet zu resuspendieren. Nach sorgfältiger Isolierung der RNA ist es entscheidend, dass das Pellet in einer sicheren, RNase-freien Lösung suspendiert und gelagert wird. THE RNA Storage Solution bietet zwei Merkmale zur Minimierung der Basenhydrolyse von RNA: einen niedrigen pH-Wert und Natriumcitrat, ein effizienter Chelatbildner. THE RNA Storage Solution ist mit allen gängigen RNA-Anwendungen kompatibel, wie Reverse Transkription, In-vitro-Transkription, Northern Analysis und Nuklease-Schutzassays. THE RNA Storage Solution wird aus den reinsten verfügbaren Reagenzien unter streng überwachten Bedingungen in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt. Es wird dann strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, um seine Reinheit und Leistung zu gewährleisten.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. Versand bei Raumtemperatur. |
|
Ambion™ | |
Raumtemperatur |
Rörchen | |
RNA-Lagerreagenz | |
Flüssigkeit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.