Learn More
Invitrogen™ Thin-walled, dome cap, RNase-free PCR tubes (0.5 mL)
Artikelnummer. 10784617
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1000 Magazine
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
10784617 1000 Magazine 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10784617 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' AM12250
Add to basket
Add to basket
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Design bietet eine effiziente Temperaturübertragung und schnelle Zykluszeiten
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit Kappe ermöglichen einen gleichmäßigen Kontakt mit dem Thermocycler-Temperaturblock, was zu einer überragenden Temperaturübertragung zwischen den Röhrchen und Wells und schnellen Zykluszeiten führt. 0,5 ml-Röhrchen werden in einem Karton mit 1.000 Stück angeboten. Alle Röhrchenchargen sind zertifiziert RNAse- und DNase-frei.
Einstufige RT-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,5 ml
Menge 1000 Magazine
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie Ambion
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reinheits- oder Qualitätsgrad RNase-frei, DNase-frei
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Closure Included Ja
Format Tube
Produkttyp RNase-freies PCR-Röhrchen