Learn More
Invitrogen™ Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.5 mL)
Artikelnummer. 10489034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Magazine
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10489034 1000 Magazine 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10489034 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM12275
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Leicht zu beschriftende Kappe
Dünnwandige, flache, mattierte Verschlusskappen bieten genügend Fläche für detaillierte Beschriftungen. 0,5 ml-Röhrchen Erhältlich in Packungen mit 1.000 Stck. Alle Röhrchenchargen sind zertifiziert RNAse- und DNase-frei.
Einstufige RT-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,5 ml
Menge 1000 Magazine
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie Ambion
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reinheits- oder Qualitätsgrad RNase-frei, DNase-frei
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Flache Kappe
Closure Included Ja
Format Tube
Produkttyp RNase-freies PCR-Röhrchen