Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10339372
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Aufreinigungen
200 Aufreinigungen
Packungsgröße:
2 PCS
Artikelnummer. Menge unitSize
10339372 100 Aufreinigungen -
11548766 200 Aufreinigungen 2 PCS
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10339372
Marke: Invitrogen™ 16096020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Isolierung intakter Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien
Das Trizol Max Bacterial RNA Isolation Kit bietet eine einfache und zuverlässige Methode zur Verbesserung der Isolierung intakter Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien. Das Kit verwendet sowohl das Max Bacterial Enhancement Reagenz als auch das TRIzol Reagenz, um endogene RNasen zu inaktivieren und die Proteindenaturierung zu fördern, wodurch die RNA-Qualität und -Integrität verbessert wird. Die Isolierung von RNA dauert etwa eine Stunde.
Zwei Produkte in einem Kit Das TRIzol Max Bakterien-RNA Isolationskit kombiniert das Max Bacterial Enhancement Reagenz mit dem TRIzol Reagenz. Eine 5-minütige Vorbehandlung von Bakterien mit dem Max Bacterial Enhancement Reagenz, das Chelatbildner, Reinigungsmittel und Puffer enthält, bakterielle Proteine denaturiert und endogene RNasen effektiv deaktiviert. Die anschließende bakterielle Lyse durch das TRIzol Reagenz erzeugt ein qualitativ hochwertiges, minimal degradiertes RNA-Produkt.
Aufgereinigte RNA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Produkten Bakterielle RNA, die mit dem TRIzol Max Bakterien-RNA Isolationskit isoliert wurde, eignet sich für nachgelagerte Anwendungen wie Echtzeit-PCR (qPCR), RT-PCR, Northern Blot, Nuklease-Protection-Assays, cDNA-Synthese, Microarray-Analyse und Dot-Blot-Hybridisierung.
  • Formuliert für die Isolierung von RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien
  • Verwendet zwei Technologien für maximale RNA-Ausbeute und -Reinheit
  • Minimiert den Zeitaufwand für die RNA-Isolierung durch Eliminierung enzymatischer und mechanischer lytischer Schritte
    • Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
      Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Bakterienproben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 100 ml TRIzol™ Reagenz und 20 ml Max Bacterial Enhancement Reagenz.
TRIzol™ Reagenz bei 2 °C bis 25 °C lagern. Max Bacterial Enhancement Reagenz kann bei Raumtemperatur gelagert werden.
Isolation Technology Organische Extraktion
Aufreinigungszeit 1 h
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Bakterien (Gram +/-)
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), Erstellung von cDNA-Bibliotheken, Nuklease Protektionsassays, Northern Blotting, Cloning
Menge 100 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bis zu 1 x 10^8 Zellen
Ertrag 70µ g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.