Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit
Isolierung intakter Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien
590.00 € - 754.00 €
Spezifikation
Isolation Technology | Organische Extraktion |
---|---|
Aufreinigungszeit | 1 h |
Elutionsvolumen | 50 μL |
Probentyp | Bakterien (Gram +/-) |
Endprodukttyp | Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10339372
|
Invitrogen™
16096020 |
100 Präparate |
590.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11548766
|
Invitrogen™
16096040 |
200 Präparate |
754.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Trizol Max Bacterial RNA Isolation Kit bietet eine einfache und zuverlässige Methode zur Verbesserung der Isolierung intakter Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien. Das Kit verwendet sowohl das Max Bacterial Enhancement Reagenz als auch das TRIzol Reagenz, um endogene RNasen zu inaktivieren und die Proteindenaturierung zu fördern, wodurch die RNA-Qualität und -Integrität verbessert wird. Die Isolierung von RNA dauert etwa eine Stunde.
Zwei Produkte in einem Kit Das TRIzol Max Bakterien-RNA Isolationskit kombiniert das Max Bacterial Enhancement Reagenz mit dem TRIzol Reagenz. Eine 5-minütige Vorbehandlung von Bakterien mit dem Max Bacterial Enhancement Reagenz, das Chelatbildner, Reinigungsmittel und Puffer enthält, bakterielle Proteine denaturiert und endogene RNasen effektiv deaktiviert. Die anschließende bakterielle Lyse durch das TRIzol Reagenz erzeugt ein qualitativ hochwertiges, minimal degradiertes RNA-Produkt.
Aufgereinigte RNA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Produkten Bakterielle RNA, die mit dem TRIzol Max Bakterien-RNA Isolationskit isoliert wurde, eignet sich für nachgelagerte Anwendungen wie Echtzeit-PCR (qPCR), RT-PCR, Northern Blot, Nuklease-Protection-Assays, cDNA-Synthese, Microarray-Analyse und Dot-Blot-Hybridisierung.
- Formuliert für die Isolierung von RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien
- Verwendet zwei Technologien für maximale RNA-Ausbeute und -Reinheit Minimiert den Zeitaufwand für die RNA-Isolierung durch Eliminierung enzymatischer und mechanischer lytischer Schritte
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Bakterienproben
Spezifikation
Organische Extraktion | |
50 μL | |
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), Erstellung von cDNA-Bibliotheken, Nuklease Protektionsassays, Northern Blotting, Cloning | |
Bis zu 1 x 10^8 Zellen |
1 h | |
Bakterien (Gram +/-) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Room Temperature | |
70µ g |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.