Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Buffer-Saturated Phenol
Beschreibung
- Mit UltraPure™ Puffer gesättigtes Phenol wird zur Aufreinigung von Nukleinsäuren verwendet
- Das Reagenz, das aus UltraPure™ Phenol besteht und mit Tris-HCl-Puffer gesättigt ist, ist bereits auf einen pH-Wert von > 7,4 Puffer-äquilibriert
- Beim Extrahieren von Gemischen mit UltraPure™ Puffer-gesättigtem Phenol werden Proteine in der organischen Schicht bzw. Grenzschicht denaturiert und gesammelt, während Nukleinsäuren in der wässrigen Schicht verbleiben
- Mit UltraPure™ Puffer gesättigtes Phenol enthält keine Konservierungsmittel
- Unter einer Inertgasatmosphäre in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt
- Das Aussehen der Lösung ist bei Raumtemperatur zu bewerten
- Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
- Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenole |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
| Verpackungsart | Flasche |
| pH | pH 7,4 |
| Produktlinie | UltraPure |
| Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
| Menge | 400 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- UltraPure Buffer-Saturated Phenol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol