Learn More
R&D Systems™ Ambrisentan
Artikelnummer. 18710799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18710799 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18710799 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5828/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.83 €
    144.90 € / 10 Milligramm
    Sparen 14.93 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective ETA antagonist
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid
CAS 177036-94-1
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C22H22N2O4
Reinheit 99%