Learn More
Ambrisentan, Mikromol™
Product Code. 18093310
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18093310 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18093310 Supplier Mikromol Supplier No. MM3756.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ambrisentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ambrisentan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H22 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-, (S)-, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic acid, 3109.F, GSK 1325760, 4051.F
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
SMILES COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name (2S)-2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 378.42
Menge 250 mg
Formelmasse 378,158 g/mol