Beschreibung
- 100 % Baumwolle
- Gewebt in einer 2 x 1-Twill Konstruktion
- Stark und saugfähig
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Bestrahlt erhältlich
- Strapazierfähiges Material für anspruchsvolle Aufgaben
- Spezielle Schnittkanten für verbesserte Strapazierfähigkeit
- Wischtücher zum Reinigen von Oberflächen oder zum Aufnehmen von verschütteten Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,86 cm |
| Material | Baumwolle |
| Beschreibung | Flach gestapelt |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Verpackungsmenge | 300/Beutel, 12 Beutel/Karton |
| Sterilität | Unsteril |